Få mere at vide
Thermo Scientific™ TheraPure™ iBu-dG Phosphoramidite , 20-400 finish flaske
Artikelnummer. 17957112 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2 g
Artikelnummer. Mængde
17957112 2 g
1 options
Artikelnummer. 17957112 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 27203484
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
iBu-dG CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet deoxyguanosin (dG) med isobutyryl (iBu) basebeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese.
iBu-dG CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet deoxyguanosin (dG) med isobutyryl (iBu) basebeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese. DNA-phosphoramiditter er byggestenene til syntese af DNA eller DNA indeholdende oligonukleotider. Hver base har unikke beskyttelsesgrupper designet specifikt til at beskytte DNA'et under den kemiske synteseproces og producere den højeste mængde af fuldlængde produkt. Alternative beskyttelsesgrupper på dC (acetyl) og dG (DMF) muliggør en hurtigere afbeskyttelse af oligonukleotidet. De TheraPure varemærke angiver et højeste niveau af phosphoramidit-renhed, udviklet med den højeste stringens af high definition analytics og stramt kontrollerede urenhedsprofiler. Ideel til enhver terapeutisk anvendelse. Dette produkt leveres i en 60 ml ravfarvet flaske med en 20-400 Finish hals-stil, som er kompatibel med de fleste Expedite Systems af oligonukleotidsynthesizere.
Funktioner:
Fuldt kemisk navn: 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-N2-isobutyryl-2'-deoxyguanosin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
Molekylformel: C 44 H 54 N 7 O 8 P
Base: dG
Basisbeskyttelse: iBu
Formelvægt: 839,92 g/mol
CAS nummer: 93183-15-4
HPLC renhed:≥ 99%; M-11 Urenhed≤ 0,01%; Enkelt kritisk urenhed≤ 0,3%; Tilstedeværelse af dA-, dC- eller T-urenhed≤ 0,03 %
31P NMR renhed: ≥99%; Summen af ikke-primære toppe ved 140-152 ppm: ≤0,3%; Ingen top(e) over 170 ppm; HMT urenhed (∼ 146 ppm):≤ 0,10 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Expedite synthesizere
Produkttype iBu-dG CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Deoxyguanosin (dG)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed 99%
Mængde 2 g
Reagenstype Phosphoramidite
Grad TheraPure™
Nukleinsyretype DNA
Produktlinje TheraPure
Form Pulver