Få mere at vide
Thermo Scientific™ iBu-dG Phosphoramidite , standardkvalitet, 20-400 finish flaske
Artikelnummer. 17967172 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
2 g
Artikelnummer. Mængde
17967172 2 g
1 options
Artikelnummer. 17967172 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 27173411
 Begrænset vare
På lager
iBu-dG CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet deoxyguanosin (dG) med isobutyryl (iBu) basebeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese.
iBu-dG CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet deoxyguanosin (dG) med isobutyryl (iBu) basebeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese. DNA-phosphoramiditter er byggestenene til syntese af DNA eller DNA indeholdende oligonukleotider. Hver base har unikke beskyttelsesgrupper designet specifikt til at beskytte DNA'et under den kemiske synteseproces og producere den højeste mængde af fuldlængde produkt. Alternative beskyttelsesgrupper på dC (acetyl) og dG (DMF) muliggør en hurtigere afbeskyttelse af oligonukleotidet. 'Standard Grade'-mærket angiver et basisniveau af renhed, der er verificeret med analytiske metoder, og vist sig at være egnet til de fleste oligosyntesekrav. Dette produkt leveres i en 30 ml ravfarvet flaske med en 20-400 Finish-halsstil, som er kompatibel med de fleste Expedite Systems af oligonukleotidsynthesizere.
Funktioner:
•Fuldt kemisk navn: 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-N2-isobutyryl-2'-deoxyguanosin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
•Molekylformel: C 44 H 54 N 7 O 8 P
•Base: dG
•Basisbeskyttelse: iBu
•Formelvægt: 839,92 g/mol
•CAS-nummer: 93183-15-4
•HPLC renhed:≥ 98,0 %
•31P NMR renhed:≥ 98,0 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Expedite synthesizere
Produkttype iBu-dG CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Deoxyguanosin (dG)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed 98%
Mængde 2 g
Reagenstype Phosphoramidite
Grad Standard
Nukleinsyretype DNA
Form Pulver