Få mere at vide
Thermo Scientific™ iBu-dG Phosphoramidite
Shop alle Thermo Scientific produkterDescription
DNA-phosphoramiditter med standardbasebeskyttelse sikrer et højt niveau af kvalitet og pålidelighed for oligonukleotidsyntese.
iBu-dG CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet deoxyguanosin (dG) med isobutyryl (iBu) basebeskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese. DNA-phosphoramiditter er byggestenene til syntese af DNA eller DNA indeholdende oligonukleotider. Hver base har unikke beskyttelsesgrupper designet specifikt til at beskytte DNA'et under den kemiske synteseproces og producere den højeste mængde af fuldlængde produkt. Alternative beskyttelsesgrupper på dC (acetyl) og dG (DMF) muliggør en hurtigere afbeskyttelse af oligonukleotidet. ''Standard Grade''-mærket angiver et basisniveau af renhed, der er verificeret med analytiske metoder, og som har vist sig at være egnet til de fleste oligosyntesekrav. Dette produkt leveres i en 20 ml ravfarvet flaske med en Serum Vial-hals, som er kompatibel med de fleste ABI Systemer∣AKTA Systemer af oligonukleotidsynthesizere.
Funktioner:
•Fuldt kemisk navn: 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-N2-isobutyryl-2'-deoxyguanosin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
• Molekylformel: C 44 H 54 N 7 O 8 P
•Base: dG
•Basisbeskyttelse: iBu
•Formelvægt: 839,92 g/mol
•CAS-nummer: 93183-15-4
•HPLC renhed:≥ 98,0 %
•31P NMR renhed:≥ 98,0 %
Specifications
Specifications
| Til brug med (udstyr) | AKTA Synthesizere, Applied Biosystems Synthesizere |
| Produkttype | iBu-dG CEP |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C). |
| Nukleosid type | Deoxyguanosin (dG) |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Renhed | 98% |
| Mængde | 1 g |
| Reagenstype | Phosphoramidite |
| Grad | Standard |
| Nukleinsyretype | DNA |
| Show More |