missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ibrutinib Dimer (~90%), TRC

Artikelnummer. 30136816
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136816 10 mg
30135913 25 mg
30008328 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30136816 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI12498510MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2031255-23-7
Molekylær formel C50H48N12O4
Molekylvægt (g/mol) 880.99
Synonym 1-((R)-3-(4-((3-((R)-3-(4-Amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl)piperidin-1-yl)-3-oxopropyl)amino)-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl)piperidin-1-yl)prop-2-en-1-one
IUPAC navn 1-[(3R)-3-[4-amino-3-(4-phenoxyphenyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]piperidin-1-yl]-3-[[3-(4-phenoxyphenyl)-1-[(3R)-1-prop-2-enoylpiperidin-3-yl]pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl]amino]propan-1-one
SMIL C=CC(N1CCC[C@@H](N2C3=NC=NC(NCCC(N4CCC[C@@H](N5C6=NC=NC(N)=C6C(C7=CC=C(OC8=CC=CC=C8)C=C7)=N5)C4)=O)=C3C(C9=CC=C(OC%10=CC=CC=C%10)C=C9)=N2)C1)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ibrutinib Dimer
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C50H48N12O4/c1-2-41(63)59-27-9-11-35(29-59)62-50-44(46(58-62)34-19-23-40(24-20-34)66-38-15-7-4-8-16-38)48(54-32-56-50)52-26-25-42(64)60-28-10-12-36(30-60)61-49-43(47(51)53-31-55-49)45(57-61)33-17-21-39(22-18-33)65-37-13-5-3-6-14-37/h2-8,13-24,31-32,35-36H,1,9-12,25-30H2,(H2,51,53,55)(H,52,54,56)/t35-,36-/m1/s1
Formel vægt 880.3921
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.