Få mere at vide
Ibrutinib Addition Adduct with (R)-1-(3-(4-Amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl)piperidin-1-yl), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1,3-bis((R)-3-(4-Amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl)piperidin-1-yl)propan-1-one |
| CAS | 1987905-93-0 |
| Molekylær formel | C47H46N12O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Ibrutinib Addition Adduct with (R)-1-(3-(4-Amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl)piperidin-1-yl), 1,3-bis((R)-3-(4-Amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl)piperidin-1-yl)propan-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C47H46N12O3/c48-44-40-42(31-15-19-37(20-16-31)61-35-11-3-1-4-12-35)54-58(46(40)52-29-50-44)33-9-7-24-56(27-33)26-23-39(60)57-25-8-10-34(28-57)59-47-41(45(49)51-30-53-47)43(55-59)32-17-21-38(22-18-32)62-36-13-5-2-6-14-36/h1-6,11-22,29-30,33-34H,7-10,23-28H2,(H2,48,50,52)(H2,49,51,53)/t33-,34-/m1/s1 |
| SMIL | Nc1ncnc2c1c(nn2[C@@H]3CCCN(CCC(=O)N4CCC[C@H](C4)n5nc(c6ccc(Oc7ccccc7)cc6)c8c(N)ncnc58)C3)c9ccc(Oc%10ccccc%10)cc9 |
| IUPAC navn | 1,3-bis[(3R)-3-[4-amino-3-(4-phenoxyphenyl)pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]piperidin-1-yl]propan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 826.95 |
| Formel vægt | 826.3816 |