Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Ibrutinib
Artikelnummer. 30117158 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30117158 1 g
1 options
Artikelnummer. 30117158 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 466800010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 936563-96-1 | C25H24N6O2, C25H24N6O2 | 440.51 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 936563-96-1
Molekylær formel C25H24N6O2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ibrutinib
Mængde 1 g
Formel vægt 440.51
InChI nøgle XYFPWWZEPKGCCK-UHFFFAOYNA-N
SMIL NC1=C2C(=NC=N1)N(N=C2C1=CC=C(OC2=CC=CC=C2)C=C1)C1CCCN(C1)C(=O)C=C
IUPAC navn 1-{3-[4-amino-3-(4-phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-1-yl]piperidin-1-yl}prop-2-en-1-one
Molekylvægt (g/mol) 440.51