Få mere at vide
Invitrogen™ iBright™ Systembakkeadapter til E-Gel™ Agarose Geler
Artikelnummer. 17806521
Produkttype:
E-Gel bakkeadapter, 11-/22-brønd
E-Gel bakkeadapter, 48-/96-brønd
Artikelnummer. 17806521
Brand: Invitrogen™ A56600
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Billedtilbehør designet til at optimere billedoptagelsen af Invitrogen E-Gel Agarose Gels.
Invitrogen iBright Bakkeadaptere til E-Gel Agarose Gels er billedtilbehør designet til at optimere billedoptagelsen af Invitrogen E-Gel Agarose Gels.
Funktioner af Invitrogen iBright Bakkeadaptere til E-Gel Agarose Gels inkluderer:
• Den nederste komponent centrerer E-Gel agarosegelerne på iBright transilluminatorboks, der letter optimeret zoom
• Den øverste komponent dækker etiketter og stregkoder på E-Gel-kassetten for at reducere strølys under billedoptagelse og forbedre prøvesignaloptimering
• Kompatibel med alle iBright modeller (CL750, CL1000, CL1500, FL1000 og FL1500)
• Kompatibel med 11- til 96-brønds E-Gel agarose (kat.nr. A56600 til 11-/22-brønd, kat. nr. A56599 for 48-/96-brønd)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje iBright
Til brug med (applikation) Kemiluminescerende Western Blot-imaging, DNA-gel-billeddannelse, protein-gel-billeddannelse
Mængde 1 adapter
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Produkttype E-Gel bakkeadapter, 11-/22-brønd