Få mere at vide
Invitrogen™ iBright™ System kontrastbakke
Artikelnummer. 17886511
Skift visning
Mængde:
1 bakke
Artikelnummer. Mængde
17886511 1 bakke
1 options
Artikelnummer. 17886511 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A56597
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Denne iBright System Contrast Tray er en iBright billedbehandlingssystemtilbehør designet til at forbedre billeddannelsen af synlige proteingeler.
  • Denne iBright System Contrast Tray er en iBright billedbehandlingssystemtilbehør designet til at forbedre billeddannelsen af synlige proteingeler
  • Dobbeltlagsbakken er designet til at skabe optimale lysforhold, når den bruges med den grønne LED-transilluminator på iBright billedbehandlingssystem, der forbedrer kontrasten og sænker den overordnede baggrund for at optage billeder af høj kvalitet med synlige pletter
  • Kompatibel med alle iBright modeller (CL750, CL1000, CL1500, FL1000 og FL1500)
  • Giver en kontrasterende baggrund ved billeddannelse af proteingeler farvet med kolorimetriske pletter, som f.eks Coomassie blå og sølv pletter
  • Denne bakke forbedrer også forholdene, når prøver indeholder farvestoffer, der autofluorescerer under grønt LED-lys
  • Anbefalet til gennemlysning af krystalvioletfarvede koloniplader
  • En erstatning for den hvide transilluminatorskærm (kat. nr. A33828)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje iBright
Til brug med (applikation) Kemiluminescerende Western Blot-imaging, DNA-gel-billeddannelse, protein-gel-billeddannelse
Produkttype Kontrastbakke
Mængde 1 bakke