Få mere at vide
Invitrogen™ iBright Forfarvet proteinstige
Artikelnummer. 15716033
Skift visning
Mængde:
25μ L
Pakningsstørrelse:
25µL
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15716033 25μ L 25µL
1 options
Artikelnummer. 15716033 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. LC5605
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til visualisering og proteinstørrelse under elektroforese og bekræftelse af Western blot-detektion.
Invitrogen iBright Forfarvet proteinstige giver direkte visualisering under elektroforese og overførsel af Western blots og kemiluminescerende eller fluorescerende Western blot-visualisering af to ufarvede proteiner til bekræftelse af Western blot-detektion.
De iBright Pretained Protein Ladder indeholder tolv rekombinante proteiner, ti (11 til 250 kDa), der er blåfarvede og fluor-mærkede til direkte og nær-IR fluorescerende visualisering og proteinstørrelse, og to proteiner (30 kDa og 80 kDa), der er ufarvede og indeholder IgG-bindingssteder og sekundære bindingssteder til bindinger og sekundære stoffer. fluorescerende påvisning af målproteinet. Disse to ufarvede proteiner er kompatible med kemiluminescerende substrater og fluorescerende antistoffer.
  • Bredt størrelsesområde : 12 proteiner, der spænder fra 11 til 250 kDa
  • Fluorescerende visualisering : detekter de ti farvede proteiner ved hjælp af 670 nm rød laser eller 700 nm kanal af en fluorescens imager
  • Western blot bekræftelse : detektere de to ufarvede proteiner ved hjælp af detektionssystemet for målproteinet
  • Klar til brug : leveres i en påfyldningsbuffer til direkte påfyldning på geler
  • Skarpe bånd : klare, skarpe bånd til direkte visualisering på både gel og membran
  • Referencebånd: 55 kDa bånd har større intensitet for nem orientering
  • Kvalitetstestet : hvert parti vurderet ved SDS-PAGE og western blotting
garanti
1 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Opdagelse Kemiluminescens eller fluorescens
Farve Blå
Form Væske
Til brug med (applikation) Elektroforese og Western blotting
Mængde 25μ L
Plettet Ja
Opbevaringskrav Opbevares ved -20 °C
Produkttype Proteinmolekylvægtmarkør
Plet type Præstained