Få mere at vide
Invitrogen™ iBright™ Forfarvet proteinstige
Til visualisering og proteinstørrelse under elektroforese og bekræftelse af Western blot-detektion.
Brand: Invitrogen™ LC5615X4
Beskrivelse
Invitrogen iBright Forfarvet proteinstige giver direkte visualisering under elektroforese og overførsel af Western blots og kemiluminescerende eller fluorescerende Western blot-visualisering af to ufarvede proteiner til bekræftelse af Western blot-detektion.De iBright Pretained Protein Ladder indeholder tolv rekombinante proteiner, ti (11 til 250 kDa), der er blåfarvede og fluor-mærkede til direkte og nær-IR fluorescerende visualisering og proteinstørrelse, og to proteiner (30 kDa og 80 kDa), der er ufarvede og indeholder IgG-bindingssteder og sekundære bindingssteder til bindinger og sekundære stoffer. fluorescerende påvisning af målproteinet. Disse to ufarvede proteiner er kompatible med kemiluminescerende substrater og fluorescerende antistoffer.
- Bredt størrelsesområde : 12 proteiner, der spænder fra 11 til 250 kDa
- Fluorescerende visualisering : detekter de ti farvede proteiner ved hjælp af 670 nm rød laser eller 700 nm kanal af en fluorescens imager
- Western blot bekræftelse : detektere de to ufarvede proteiner ved hjælp af detektionssystemet for målproteinet
- Klar til brug : leveres i en påfyldningsbuffer til direkte påfyldning på geler
- Skarpe bånd : klare, skarpe bånd til direkte visualisering på både gel og membran
- Referencebånd: 55 kDa bånd har større intensitet for nem orientering
- Kvalitetstestet : hvert parti vurderet ved SDS-PAGE og western blotting
Tekniske data
Opbevaringsbuffer: 62,5 mM Tris-H 3 PO 4 (pH 7,5 ved 25 °C), 1 mM EDTA, 2 % (vægt/volumen) SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN 3 og 33 % glycerol Ved modtagelse opbevares kl.– 20 °C. Produktet sendes på is. |
|
12 | |
Ja | |
1 farve: blå | |
250, 130, 95, 80, 70, 55, 43, 34, 30, 26, 15, 11 kDa | |
8 x 250μ L | |
SDS-SIDE |
kolorimetrisk, NIR-fluorescens og brugerdefineret detektionssystem (2 bånd) | |
Proteinstige | |
11 til 250 kDa | |
Novex™ Midi Gels, Novex™ Mini Gels, Novex ™Tris-Glycin Gels, NuPAGE™ Bis-Tris Gels, NuPAGE™ Geler, NuPAGE™ MES geler, NuPAGE™ MOPS geler, NuPAGE™ Tris-acetat geler, Precise™ Tris-Glycin Gels, SDS-PAGE Gels, Precise™ Tris-HEPES geler | |
iBright™ | |
Tøris |