Få mere at vide
Invitrogen™ iBright™ Forfarvet proteinstige
Artikelnummer. 15673829
Skift visning
Mængde:
2 x 250 μl
8 x 250μ L
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15673829 2 x 250 μl Pakke med 2
17106468 8 x 250μ L -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15673829 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. LC5615
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2430.00 DKK
    2186.65 DKK / Pakke med 2
    Spare 243.35 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Til visualisering og proteinstørrelse under elektroforese og bekræftelse af Western blot-detektion.
Invitrogen iBright Forfarvet proteinstige giver direkte visualisering under elektroforese og overførsel af Western blots og kemiluminescerende eller fluorescerende Western blot-visualisering af to ufarvede proteiner til bekræftelse af Western blot-detektion.
De iBright Pretained Protein Ladder indeholder tolv rekombinante proteiner, ti (11 til 250 kDa), der er blåfarvede og fluor-mærkede til direkte og nær-IR fluorescerende visualisering og proteinstørrelse, og to proteiner (30 kDa og 80 kDa), der er ufarvede og indeholder IgG-bindingssteder og sekundære bindingssteder til bindinger og sekundære stoffer. fluorescerende påvisning af målproteinet. Disse to ufarvede proteiner er kompatible med kemiluminescerende substrater og fluorescerende antistoffer.
  • Bredt størrelsesområde : 12 proteiner, der spænder fra 11 til 250 kDa
  • Fluorescerende visualisering : detekter de ti farvede proteiner ved hjælp af 670 nm rød laser eller 700 nm kanal af en fluorescens imager
  • Western blot bekræftelse : detektere de to ufarvede proteiner ved hjælp af detektionssystemet for målproteinet
  • Klar til brug : leveres i en påfyldningsbuffer til direkte påfyldning på geler
  • Skarpe bånd : klare, skarpe bånd til direkte visualisering på både gel og membran
  • Referencebånd: 55 kDa bånd har større intensitet for nem orientering
  • Kvalitetstestet : hvert parti vurderet ved SDS-PAGE og western blotting
garanti
1 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevaringsbuffer: 62,5 mM Tris-H 3 PO 4 (pH 7,5 ved 25 °C), 1 mM EDTA, 2 % (vægt/volumen) SDS, 10 mM DTT, 1 mM NaN 3 og 33 % glycerol Ved
modtagelse opbevares kl.– 20 °C. Produktet sendes på is.
Farve Blå
Detektionsmetode Kolorimetrisk, NIR-fluorescens og brugerdefineret detektionssystem (2 bånd)
Antal markører 12
Klar til at indlæse Ja
Størrelsesområde 11 til 250 kDa
Gel kompatibilitet Novex™ Midi Gels, Novex™ Mini Gels, Novex ™Tris-Glycin Gels, NuPAGE™ Bis-Tris Gels, NuPAGE™ Geler, NuPAGE™ MES geler, NuPAGE™ MOPS geler, NuPAGE™ Tris-acetat geler, Precise™ Tris-Glycin Gels, SDS-PAGE Gels, Precise™ Tris-HEPES geler
Molekylvægt (g/mol) 250, 130, 95, 80, 70, 55, 43, 34, 30, 26, 15, 11 kDa
Mængde 2 x 250 μl
Forsendelsestilstand Tøris
Produktlinje iBright
Produkttype Proteinstige
Systemtype Western Blotting, SDS-PAGE