Få mere at vide
Invitrogen™ iBright™ Imaging System Hvid Transilluminator Screen
Artikelnummer. 15716285
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15716285 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 15716285 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A33828
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1362.00 DKK
    1089.60 DKK / Pakke med 1
    Spare 272.40 DKK
    20% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Udskiftning af hvid transilluminatorskærm til iBright billeddannelsessystemer
  • Dette er en erstatnings hvid transilluminator skærm til iBright billedbehandlingssystemer (CL1000, CL1500, FL1000 og FL1500).
  • Den hvide transilluminator-skærm giver en kontrasterende baggrund ved billeddannelse af proteingeler farvet med kolorimetriske pletter såsom coomassie- og sølvpletter.
  • Denne transilluminator-skærm detekteres automatisk af iBright billeddannelsessystem og er påkrævet for at give den ønskede sort/hvide billedretning og båndidentifikation med kolorimetrisk farvede geler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produktlinje iBright
Til brug med (applikation) Kemiluminescerende Western Blot-imaging, DNA-gel-billeddannelse, protein-gel-billeddannelse
Produkttype Billedbehandlingssystem
Mængde 1 stk.