Få mere at vide
Invitrogen™ iBright™ FL1500-billedbehandlingssystem
Artikelnummer. p-9034006
Software:
iBA-analysesoftware
Inkluderer:
Imaging Sample Blot, forudinstallerede filtersæt, Safe Imager Viewing Glass, White Screen til farvet SDS-PAGE gelanalyse, iBright Imager Hurtig start-guide
Artikelnummer. 16386475
Brand: Invitrogen™ A44115
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Tag billeder og analysér data fra western blots og geler effektivt og nemt med Invitrogen iBright FL1500-billedbehandlingssystem. Dette højtydende instrument forbedrer billeddannelsesoplevelsen gennem kraftig hardware, avancerede automatiserede teknologier og en brugerflade, der er nem at bruge for forskere på alle erfaringsniveauer.
Capture images and analyze data from western blots and gels efficiently and easily with the Invitrogen iBright FL1500 Imaging System. This high-performance instrument enhances the imaging experience through powerful hardware, advanced automated technologies, and an interface that is easy to use for researchers of all experience levels.
Tag billeder og analysér data fra western blots og geler effektivt og nemt med Invitrogen iBright FL1500-billedbehandlingssystem. Dette højtydende instrument forbedrer billeddannelsesoplevelsen gennem kraftig hardware, avancerede automatiserede teknologier og en brugerflade, der er nem at bruge for forskere på alle erfaringsniveauer.
iBright FL1500-billedbehandlingsssystemet understøtter de vigtigste billeddannelsesapplikationer af fluorescerende, kemiluminescerende og kolorimetriske western blots, ud over fluorescerende farvede nukleinsyregeler, fluorescerende farvede proteingeler, kolorimetrisk farvede proteingeler og kolorimetriske membranfarvninger. Vi tilbyder også iBright CL1500-billedbehandlingsssystem, som har de samme billeddannelsesfunktioner som iBright FL1500-billedbehandlingsssystem, men uden fluorescerende western blot-billeddannelsesfunktionalitet.
Funktionerne i iBright FL1500-billedbehandlingssystem omfatter:
  • 9,1 MP afkølet CCD-kamera —høj følsomhed og dynamisk område, der gør det muligt at opdage små forskelle i prøverne
  • Fem fluorescenskanaler —multiplex og indfangning af op til fire proteiner i et enkelt blot for mere meningsfulde og repræsentative eksperimenter
  • Smart Exposure-teknologi —giver hurtig bestemmelse af optimal eksponeringstid for at hjælpe med at minimere behovet for at gentage eksponeringer for at opnå det ønskede signal
  • Billeddannelse med høj dynamisk rækkevidde (HDR)* —Smart Range HDR kombinerer optimerede korte og lange eksponeringer i et enkelt HDR-billede for at fange et udvidet lineært dynamisk område og levere højkvalitets umættede data for forbedret kvantificering
  • Enkel grænseflade —klar oversigt over funktioner og egenskaber kombineret med en 12,1-tommers kapacitiv berøringsskærm for en jævn billedoplevelse
  • Avancerede automatiserede funktioner —automatisk prøverotation, automatisk zoom og automatisk fokus hjælper med at strømline billedoptagelse
  • Synsfelt på 22,5 x 18,0 cm—stort synsfelt til billeddannelse med høj kapacitet (billede op til fire mini- eller to midi-blotter ad gangen)
  • Grøn LED-baseret transilluminator —exciterer effektivt populære DNA-farvestoffer som ethidiumbromid og Invitrogen SYBR Green-farvestoffer med et alternativ til UV-baserede transilluminatorer
  • Udvidede billedbehandlingsapplikationer* —indfang og analyser synlige, kemiluminescerende eller fluorescerende farvede kolonier på cellekulturplader med én eller flere brønde ved hjælp af de optimerede billeddannelseskanaler og indbyggede analysearbejdsgange
  • Fleksibel tilslutning —eksporter optagne billeder via Ethernet-forbindelse, Wi-Fi (med valgfrit tilbehør), USB eller direkte til Connect cloud-baseret platform
  • Flere muligheder for billedanalyse—udfør densitometri, kvantificering og normalisering direkte ved hjælp af instrumentets software, eller brug iBright-analysesoftware til mere dybdegående analyser (fås i både desktop- og cloudbaserede versioner)
* Visse funktioner gøres tilgængelige via firmware. Sørg for, at dit system kører den mest opdaterede firmwareversion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Imaging Sample Blot, forudinstallerede filtersæt, Safe Imager Viewing Glass, White Screen til farvet SDS-PAGE gelanalyse, iBright Imager Hurtig start-guide
Opløsning 9.1 MP
Software iBA-analysesoftware
Model- FL1500
Kamera type CCD
Indhold og opbevaring Imaging Sample Blot, Preinstalled filter sets, Safe Imager Viewing Glasses, White Screen for stained SDS-PAGE gel analysis, iBright Imager Quick Start Guide
Dimensioner 68 x 38 x 60 cm
Format Billedformater: G2i (proprietær), TIFF, JPG, PNG, PDF
Vægt 50 kg (110 lb.)
Felt 22.5 cm x 18 cm (WxD)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Til brug med (applikation) Kemiluminescerende Western Blot-imaging, DNA-gel-billeddannelse, fluorescerende Western Blot-billeddannelse, protein-gel-billeddannelse
Produktlinje iBright
Produkttype Billedbehandlingssystem
Mængde 1 system