Få mere at vide
Invitrogen™ iBright™ CL750-billedbehandlingssystem
Artikelnummer. 16498133
Skift visning
Mængde:
1 system
Artikelnummer. Mængde
16498133 1 system
1 options
Artikelnummer. 16498133 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A44116
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Tag western blot- og gelbilleder, og analyser data effektivt og nemt med Invitrogen iBright CL750-billedbehandlingsssystem.
Fang western blot og gel-billeder og analyser data effektivt og nemt med Invitrogen iBright CL750 Imaging System. Dette system understøtter grundlæggende billeddannelsesapplikationer i forbindelse med kemiluminescerende western blots samt fluorescerende farvede nukleinsyregeler, fluorescerende farvede proteingeler og kolorimetrisk farvede proteingeler.
For udvidet funktionalitet tilbyder vi også det mere kraftfulde iBright FL1500 Imaging System (Kat. A44115). iBright CL1500 Imaging System understøtter de vigtigste billeddannelsesapplikationer forbundet med kemiluminescerende og kolorimetriske western blots samt fluorescerende farvede nukleinsyregeler, fluorescerende farvede proteingeler, kolorimetriske farvede proteingeler og kolorimetriske membranfarvninger. iBright FL1500 billeddannelsessystem har de samme billedbehandlingsmuligheder som iBright CL1500 billedsystemet, men tilbyder også fluorescerende western blot-billeddannelsesmuligheder.
Funktioner ved iBright CL750 billedsystemet:
  • 9,1 MP kølet CCD-kamera—med høj følsomhed og dynamisk område for at hjælpe med at opdage subtile forskelle i samples
  • Smart Exposure Teknologien—giver hurtig bestemmelse af optimal eksponeringstid for at minimere behovet for gentagne eksponeringer for at opnå det ønskede signal
  • High Dynamic Range-billeddannelse*—Smart Range HDR kombinerer optimerede korte og lange eksponeringer i et enkelt HDR-billede for at fange et udvidet lineært dynamisk område og levere højkvalitets ikke-mættede data for forbedret kvantificering
  • Simpel brugerflade—, tydelig opsætning af funktioner og funktioner kombineret med en 12,1-tommer kapacitiv touchskærm for en glat billedoplevelse
  • 22,5 x 18,0 cm synsfelt—stort synsfelt til højkapacitetsbilleddannelse (billede op til fire mini- eller to midi-blots ad gangen)
  • Grøn LED-baseret transilluminator—exciterer effektivt populære DNA-farvestoffer som ethidiumbromid og SYBR grønne farvestoffer med et alternativ til UV-baserede transilluminatorer
  • Udvidede billedbehandlingsapplikationer*—opfanger og analyserer synlige, kemiluminescerende eller fluorescerende farvede kolonier på enkelt- eller flerbrøndscellekulturplader ved brug af optimerede billedkanaler og indbyggede analysearbejdsgange
  • Fleksibel forbindelse—, eksporter optagede billeder via ethernet-forbindelse Wi-Fi (med valgfrit tilbehør), USB, eller direkte til vores Connect cloud-baserede platform
  • Flere billedanalysemuligheder—udfører densitometri, kvantificering og normalisering direkte ved hjælp af instrumentsoftwaren, eller for mere dybdegående analyser ved hjælp af iBright analysesoftware (tilgængeligt både i desktop- og cloud-baserede versioner)
*Visse funktioner gøres tilgængelige via firmware. Sørg for, at dit system kører den mest opdaterede firmwareversion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Billedprøve-plett, forudinstallerede filtersæt, Safe Imager beskuerbriller, orange kontrastbakke til synlig proteingel-billeddannelse, iBright Imager hurtigstartguide
Opløsning 9.1 MP
Software iBA analysesoftware
Kamera type CCD
Dimensioner 68 x 38 x 60 cm
Format Billedformater: G2i (proprietær), TIFF, JPG, PNG, PDF
Felt 22.5 cm x 18.0 cm (WxD)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Til brug med (applikation) Kemiluminescerende Western Blot-billeddannelse
Produktlinje iBright
Produkttype Billedbehandlingssystem
Mængde 1 system
Vægt (engelsk) 110 lb.
Vægt (metrisk) 50 kg