Få mere at vide
Invitrogen™ iBright™ CL1500-billedbehandlingssystem
Artikelnummer. 16307165
Skift visning
Mængde:
1 system
Artikelnummer. Mængde
16307165 1 system
1 options
Artikelnummer. 16307165 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. A44114
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Tag billeder og analysér data fra western blots og geler effektivt og nemt med Invitrogen iBright CL1500-billedbehandlingssystem. Dette højtydende instrument forbedrer billeddannelsesoplevelsen gennem kraftig hardware, avancerede automatiserede teknologier og en brugerflade, der er nem at bruge for forskere på alle erfaringsniveauer.
Tag billeder og analyser data fra western blots og gels effektivt og nemt med Invitrogen iBright CL1500 Imaging System. Dette højtydende instrument forbedrer billeddannelsesoplevelsen gennem kraftig hardware, avancerede automatiserede teknologier og en brugerflade, der er nem at bruge for forskere på alle erfaringsniveauer.
iBright CL1500 Imaging System understøtter de vigtigste billeddannelsesapplikationer af kemiluminescerende og kolorimetriske western blots, ud over fluorescerende farvede nukleinsyregeler, fluorescerende farvede proteingeler, kolorimetriske farvede proteingeler og kolorimetriske membranfarvninger. Vi tilbyder iBright også FL1500 billeddannelsessystem (Cat. Nej. A44115), som har de samme billedbehandlingsmuligheder som iBright CL1500 Imaging System, men som også tilbyder fluorescerende western blot-billeddannelsesmuligheder.
Funktioner i CL1500 billedsystemet omfatter iBright :
  • 9,1 MP kølet CCD-kamera—med høj følsomhed og dynamisk område for at hjælpe med at opdage subtile forskelle i samples
  • Smart Exposure Teknologien—giver hurtig bestemmelse af optimal eksponeringstid for at minimere behovet for gentagne eksponeringer for at opnå det ønskede signal
  • High Dynamic Range Imaging Smart*—Range HDR kombinerer optimerede korte og lange eksponeringer i et enkelt HDR-billede for at indfange et udvidet lineært dynamisk område og levere højkvalitets ikke-mættede data for forbedret kvantificering
  • Simpel brugerflade—, tydelig opsætning af funktioner og funktioner kombineret med en 12,1-tommer kapacitiv touchskærm for en glat billedoplevelse
  • Avancerede automatiserede funktioner—: automatisk prøverotation, automatisk zoom og automatisk fokus hjælper med at effektivisere billedoptagelsen
  • 22,5 x 18,0 cm synsfelt—stort synsfelt til højkapacitetsbilleddannelse (billede op til fire mini- eller to midi-blots ad gangen)
  • Grøn LED-baseret transilluminator—exciterer effektivt populære DNA-farvestoffer som ethidiumbromid og Invitrogen SYBR grønne farvestoffer med et alternativ til UV-baserede transilluminatorer
  • Expanded Imaging Applications opfanger og analyserer*—synlige, kemiluminescerende eller fluorescerende farvede kolonier på enkelt- eller flerbrøndscellekulturplader ved brug af optimerede billeddannelseskanaler og indbyggede analyseworkflows
  • Fleksibel forbindelse, —eksporter optagede billeder via ethernet-forbindelse Wi-Fi (med valgfrit tilbehør), USB, eller direkte til Connect cloud-baserede platform
  • Flere billedanalysemuligheder—udfører densitometri, kvantificering og normalisering direkte ved hjælp af instrumentsoftwaren, eller for mere dybdegående analyser ved hjælp af iBright analysesoftware (tilgængeligt både i desktop- og cloud-baserede versioner)
*Visse funktioner gøres tilgængelige via firmware. Sørg for, at dit system kører den mest opdaterede firmwareversion.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Billedprøve-plett, forudinstallerede filtersæt, Safe Imager beskuerbriller, orange kontrastbakke til synlig proteingel-billeddannelse, iBright Imager hurtigstartguide
Opløsning 9.1 MP
Software iBA analysesoftware
Model- CL1500
Kamera type CCD
Dimensioner 68 x 38 x 60 cm
Format Billedformater: G2i (proprietær), TIFF, JPG, PNG, PDF
Felt 22.5 x 18 cm (WxD)
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Til brug med (applikation) Kemiluminescerende Western Blot-billeddannelse
Produktlinje iBright
Produkttype Billedbehandlingssystem
Mængde 1 system
Display Type LCD-berøringsskærm
Vægt (engelsk) 110 lb.
Vægt (metrisk) 50 kg