Få mere at vide
Tocris Bioscience™ Ibotenic acid
Beskrivelse
NMDA and metabotropic glutamate receptor agonist.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ibotenic acid |
| CAS | 2552-55-8 |
| Mængde | 5 mg |
| Molekylær formel | C5H6N2O4 |
| Formel vægt | 158.11 |
| Renhed | >98% |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.113 |