Få mere at vide
(±)-Ibotenic acid monohydrate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10170941 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10170941 1 mg 1mg
10677694 5 mg 5mg
10035733 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10170941 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 329130010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60573-88-8
Molekylær formel C5H6N2O4·H2O
Molekylvægt (g/mol) 176.1
MDL nummer MFCD00149579
InChI nøgle QVKQQLYSTODTJN-UHFFFAOYSA-N
Synonym ibotenic acid hydrate, ibotenic acid monohydrate, pramuscimol, ibotensaeure, isotenic acid, ibotensaeure german, amino-3-hydroxy-5-isoxazolyl acetic acid, alpha-amino-3-hydroxy-5-isoxazolessigsaure hydrat, alpha-amino-3-hydroxy-5-isoxazoleacetic acid hydrate, alpha-amino-3-hydroxy-5-isoxazolessigsaure hydrat german
PubChem CID 43362
IUPAC navn 2-amino-2-(3-oxo-1,2-oxazol-5-yl)eddikesyre;hydrat
SMIL C1=C(ONC1=O)C(C(=O)O)N.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (±)-Ibotenic acid monohydrate
Smeltepunkt 141.0°C to 147.0°C
Farve Hvid til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Mængde 1 mg
Merck Index 14, 4877
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water.
Formel vægt 176.1
Procent renhed 95%
Fysisk form Powder or Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (±)-Ibotenic acid monohydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .