Få mere at vide
Ibogaine Hydrochloride, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ibogaine Hydrochloride |
| CAS | 5934-55-4 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ibogaine Hydrochloride |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C20 H26 N2 O . Cl H |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Ibogaine Hydrochloride, Ibogamine, 12-methoxy-, hydrochloride (1:1), Ibogaine, hydrochloride (7CI), Ibogaine, monohydrochloride (8CI), Ibogamine, 12-methoxy-, monohydrochloride (9CI), 6,9-Methano-5H-pyrido[1',2':1,2]azepino[4,5-b]indole, ibogamine deriv., NSC 29847 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H26N2O.ClH/c1-3-13-8-12-9-17-19-15(6-7-22(11-12)20(13)17)16-10-14(23-2)4-5-18(16)21-19;/h4-5,10,12-13,17,20-21H,3,6-9,11H2,1-2H3;1H/t12-,13+,17+,20+;/m1./s1 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | Cl.CC[C@H]1C[C@@H]2C[C@@H]3[C@H]1N(CCc4c3[nH]c5ccc(OC)cc45)C2 |
| Vis mere |