Få mere at vide
IBMX, MedChemExpress
Artikelnummer. 16431327
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
50 mg
Pakningsstørrelse:
50mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16431327 50 mg 50mg
1 options
Artikelnummer. 16431327 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12318
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
MedChemExpress IBMX is a broad-spectrum phosphodiesterase (PDE) inhibitor, with IC50s of 6.5, 26.3 and 31.7 μM for PDE3, PDE4 and PDE5, respectively.
IBMX is a broad-spectrum phosphodiesterase (PDE) inhibitor, with IC50s of 6.5, 26.3 and 31.7 μM for PDE3, PDE4 and PDE5, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale IBMX
Fysisk form Solid
CAS 28822-58-4
Farve Light Yellow
Mængde 50 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H14N4O2
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Synonym 3-Isobutyl-1-methylxanthine Isobutylmethylxanthine
Opløselighedsinformation DMSO : 50 mg/mL (224.98 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : ≥ 7.14 mg/mL (32.13 mM)
SMIL O=C(N1C)N(CC(C)C)C2=C(N=CN2)C1=O
Molekylvægt (g/mol) 222.24
Formel vægt 222.24
Procent renhed 98.0%