Få mere at vide
Invitrogen™ IBMX
Beskrivelse
IBMX is a nonspecific inhibitor of phosphodiesterases that also possesses adenosine agonist activity.
Format/Formulation: Lyophilized
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Store in freezer (-5 to -30°C). |
| Gen-id (Entrez) | 5595 |
| Oprensningsmetode | TLC |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Specifik hæmning eller mål | Phosphodiesterases (also has adenosine agonist activity) |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Mængde | 1 g |
| Produkttype | Inhibitor |
| Forskningskategori | Signal Transduction |
| Inhibitor egenskaber | Chemical |
| Vis mere |