Få mere at vide
Invitrogen™ iBlot™ Transfer Stack, PVDF, almindelig størrelse
GREENER_CHOICE
Bruges til at overføre proteiner med iBlot Geloverførselsenhed
2325.00 DKK - 4860.00 DKK
Tekniske data
Længde (metrisk) 13.5 cm
Bredde (metrisk) 8 cm
Format Overførselsstak
Materiale PVDF
Porestørrelse 0,2μ m
Se flere specifikationer
Produkter 2
Artikelnummer Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
Artikelnummer Brand Mængde Pris Antal & tilgængelighed  
12003755
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Invitrogen™
IB401031
3 x 10 sæt
4860.00 DKK
Pakke med 3
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
11514906
GREENER_CHOICE
Dokumentvisning
Invitrogen™
IB401001
10 sæt
2325.00 DKK
Pakke med 10
Se alternative produkter
Spar op til 
»
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Beskrivelse
Beskrivelse
De iBlot Transfer Stacks bruges til at overføre proteiner ved hjælp af iBlot Geloverførselsenhed. De iBlot Transfer Stacks er engangsstabler, der kommer i tre varianter til forskellige anvendelser: iBlotGel Transfer Stacks har integrerede PVDF eller nitrocellulose transfer membraner til at udføre tør blotting af proteiner; iBlot DNA Transfer Stacks har en integreret nylon transfer membran til at udføre tør blotting af DNA, og iBlot Western Detection Stacks bruges til at udføre Western detektion på tidligere blottet nitrocellulose- eller PVDF-membraner. hver iBlot Transfer Stack indeholder en kobberelektrode og passende katode- og anodebuffere i gelmatrixen for at muliggøre hurtig, pålidelig overførsel af proteiner eller DNA.
PVDF membran
  • 0,2 μm porestørrelse, lav fluorescens
  • Har højere bindingsevne end nitrocellulose
  • Foraktiveret og klar til brug uden forbehandling med alkoholer
  • Kompatibel med almindeligt anvendte detektionsmetoder såsom farvning, immundetektion, fluorescens eller radiomærkning
  • Binder proteiner på grund af hydrofobe interaktioner
  • Proteinbindingskapacitet: 240 μg/cm 2
Overfør stakstørrelser
  • Den almindelige størrelse (13 x 8,3 cm) bruges til alle Novex midi-gel typer (eller tilsvarende) og E-PAGE™ 48 eller 96 geler
  • Ministørrelsen (8 x 8 cm) bruges til alle Novex mini-geler (eller tilsvarende)
Proteiner, ekspression, isolering og analyse, Western blotting
Tekniske data
Tekniske data
13.5 cm
Overførselsstak
0,2μ m
iBlot
8 cm
PVDF
Almindelig, 13,5 cm x 8 cm
Bæredygtig bortskaffelse
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Må kun bruges til undersøgelsesformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Invitrogen™ iBlot™ Transfer Stack, PVDF, almindelig størrelse