Få mere at vide
Invitrogen™ iBlot™ Transfer Stack, nitrocellulose, almindelig størrelse
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12289309
Mængde:
10 sæt
3 x 10 sæt
Dimensioner (LxB):
Almindelig, 13,5 cm x 8 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 3
Artikelnummer. 12289309
Brand: Invitrogen™ IB301001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
iBlot Transfer Stacks bruges til at overføre proteiner.
iBlotTransfer Stacks er engangsstabler, der kommer i tre varianter til forskellige anvendelser: iBlotGel Transfer Stacks har integrerede PVDF eller nitrocellulose transfer membraner til at udføre tør blotting af proteiner; iBlot DNA Transfer Stacks har en integreret nylon transfer membran til at udføre tør blotting af DNA, og iBlot Western Detection Stacks bruges til at udføre Western detektion på tidligere blottet nitrocellulose- eller PVDF-membraner. Hver iBlotTransfer Stack indeholder en kobberelektrode og passende katode- og anodebuffere i gelmatrixen for at muliggøre hurtig, pålidelig overførsel af proteiner eller DNA.
Nitrocellulose membran
  • Sammensat af 100 % ren nitrocellulose for at give overførsel af høj kvalitet
  • Kompatibel med almindeligt anvendte detektionsmetoder såsom farvning, immundetektion, fluorescens eller radiomærkning
  • Binder proteiner på grund af hydrofobe og elektrostatiske interaktioner
  • Porestørrelse: 0,2 μm
  • Proteinbindingskapacitet: 209 μg/cm 2
Overfør stakstørrelser
  • Den almindelige størrelse (13 x 8,3 cm) bruges til alle Novex midi-gel typer (eller tilsvarende) og E-PAGE™ 48 eller 96 geler
  • Ministørrelsen (8 x 8 cm) bruges til alle Novex mini-geler (eller tilsvarende)
Proteiner, ekspression, isolering og analyse, Western blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 13.5 cm
Bredde (metrisk) 8 cm
Mængde 10 sæt
Format Overførselsstak
Materiale Nitrocellulose
Porestørrelse 0,2μ m
Indhold og opbevaring 10 sæt transferstakke i 1 æske. Opbevares ved stuetemperatur.
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Dimensioner (LxB) Almindelig, 13,5 cm x 8 cm
Produktlinje iBlot
Tilstrækkelig til 10 klatter
Grønne funktioner Bæredygtig bortskaffelse
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • iBlot Transfer Stack, nitrocellulose, regular size
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: 2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydrox ymethyl)-1,3-Propanediol, ethylene glycol, aluminium oxide