Få mere at vide
Invitrogen™ iBlot™ Transfer Stack, nitrocellulose, almindelig størrelse
Beskrivelse
iBlotTransfer Stacks er engangsstabler, der kommer i tre varianter til forskellige anvendelser: iBlotGel Transfer Stacks har integrerede PVDF eller nitrocellulose transfer membraner til at udføre tør blotting af proteiner; iBlot DNA Transfer Stacks har en integreret nylon transfer membran til at udføre tør blotting af DNA, og iBlot Western Detection Stacks bruges til at udføre Western detektion på tidligere blottet nitrocellulose- eller PVDF-membraner. Hver iBlotTransfer Stack indeholder en kobberelektrode og passende katode- og anodebuffere i gelmatrixen for at muliggøre hurtig, pålidelig overførsel af proteiner eller DNA.
Nitrocellulose membran
- Sammensat af 100 % ren nitrocellulose for at give overførsel af høj kvalitet
- Kompatibel med almindeligt anvendte detektionsmetoder såsom farvning, immundetektion, fluorescens eller radiomærkning
- Binder proteiner på grund af hydrofobe og elektrostatiske interaktioner
- Porestørrelse: 0,2 μm
- Proteinbindingskapacitet: 209 μg/cm 2
Overfør stakstørrelser
- Den almindelige størrelse (13 x 8,3 cm) bruges til alle Novex midi-gel typer (eller tilsvarende) og E-PAGE™ 48 eller 96 geler
- Ministørrelsen (8 x 8 cm) bruges til alle Novex mini-geler (eller tilsvarende)
Proteiner, ekspression, isolering og analyse, Western blotting
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 13.5 cm |
| Bredde (metrisk) | 8 cm |
| Mængde | 3 x 10 sæt |
| Format | Overførselsstak |
| Materiale | Nitrocellulose |
| Porestørrelse | 0,2μ m |
| Indhold og opbevaring | 30 sæt transferstakke i 3 æsker. Opbevares ved stuetemperatur. |
| Dimensioner (LxB) | Almindelig, 13,5 cm x 8 cm |
| Produktlinje | iBlot |
| Tilstrækkelig til | 30 klatter |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- iBlot Transfer Stack, nitrocellulose, regular size
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Ethylene glycol