Få mere at vide
Invitrogen™ iBlot™ 3 Western Blot-overførselsenhed
Artikelnummer. 17821374
Skift visning
garanti:
Standard, 1 års garanti medfølger
Artikelnummer. garanti
17821374 Standard, 1 års garanti medfølger
1 options
Artikelnummer. 17821374 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. IB31001
Basisvarer til proteinbiologi
Brug rabatkode 27946
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
iBlot 3 Western Blot-overførselsenhed er en tør overførselsanordning, der udfører western blotting-overførsel effektivt og pålideligt på så få som tre minutter og uden behov for flydende buffere.
iBlot 3 Western Blot Transfer Device er en tør transferenhed, der udfører western blotting-overførsel effektivt og pålideligt på så lidt som tre minutter og uden behov for væskebuffere. Systemet iBlot 3 er kompatibelt med både nitrocellulose- og polyvinylidendifluorid (PVDF) membraner og tilbyder tilsvarende eller bedre ydeevne sammenlignet med traditionelle vådtransfermetoder på en brøkdel af tiden. iBlot 3 Western Blot Transfer Device er en integreret del af tørblotningssystemet iBlot, som består af transferenheden og forbrugsoverførsler, der indeholder de nødvendige buffere og overførselsmembran (nitrocellulose eller PVDF).
iBlot 3 Western Blot-overførselsenhed er en tør overførselsanordning, der udfører western blotting-overførsel effektivt og pålideligt på så få som tre minutter og uden behov for flydende buffere. iBlot 3-systemet er kompatibelt med både nitrocellulose- og polyvinylidendifluoridmembraner (PVDF) og giver tilsvarende eller bedre resultater sammenlignet med traditionelle vådoverførselsmetoder på en brøkdel af tiden. iBlot 3 Western Blot-overførselsenhed er en integreret del af iBlot dry blotting-systemet, som består af overførselsanordningen og overførselsstakke, der indeholder de nødvendige buffere og overførselsmembraner (nitrocellulose eller PVDF).
Funktionerne i iBlot 3 Western Blot-overførselsenheden inkluderer:
  • Komplet proteinoverførsel på så lidt som tre minutter
  • Høj detektionsfølsomhed og jævn, konsekvent proteinoverførsel
  • To uafhængigt kontrollerede overførselsstationer, der er i stand til at overføre op til to midi eller fire mini blots
  • Indbygget justerbar køling for at sikre ensartet overførselstemperatur
  • Forprogrammerede overførselsmetoder optimeret til lave, høje og brede molekylvægtsområder
  • Evne til at lave brugerdefinerede programmer
  • En enkel, brugervenlig grænseflade
Sådan fungerer iBlot dry blotting-systemet
Bufferionreservoirer er inkorporeret i gelmatrixen af overførselsstakke i stedet for buffertanke eller gennemblødt filterpapir. Den høje densitet af ioner i gelmatrixen muliggør hurtig proteinoverførsel. Under blotting genererer kobberanoden ikke iltgas som følge af vandelektrolyse, hvilket reducerer forvrængning af blotting (konventionelle proteinoverførselsteknikker, herunder våd, halvvåd og halvtør, bruger inerte elektroder, der genererer ilt).
Med iBlot dry blotting-systemet reduceres overførselstiden på grund af den kortere afstand mellem elektroderne, den høje feltstyrke og den høje strøm. Indesluttede luftbobler, som ofte opstår under den manuelle forberedelse af blotting sandwich-lagene, er nemme at undgå på grund af vores unikke afboblingsdesign, der fremmer en jævn og fuldstændig overførsel. Med iBlot 3-systemet er det ikke nødvendigt at forberede buffere eller rydde op efter blotting. Den samlede forberedelses- og kørselstid er normalt mindre end ti minutter pr. blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Indhold og opbevaring • iBlot 3 geloverførselsenhed
• Western Blot Roller
Opbevares ved stuetemperatur.
Til brug med (applikation) Western Blot
Til brug med (udstyr) iBlot 3-overførselsstakke
Gel kompatibilitet Mini- eller Midi-størrelse: Bis-Tris Gels, Tricine Gels, Tris-Acetat Gels og Tris-Glycine Gels
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Overførselsmåde Dry
Produktlinje iBlot 3
Køretid ∼3 til 10 min.
Gennemløb 2 Midi eller 4 Mini Gels
Type Overførselsenhed
Mængde 1 enhed
garanti Standard, 1 års garanti medfølger
Mostrar más Mostrar menos
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.