Få mere at vide
Invitrogen™ iBlot™ 3 overførselsstabler, mini, PVDF
Artikelnummer. 18087861
Skift visning
Mængde:
10 stakke
3 x 10 stakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18087861 3 x 10 stakke -
17880275 10 stakke Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18087861 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. IB34002X3
 Begrænset vare
På lager
iBlot 3 Overførselsstabler bruges med iBlot 3 Western blot-overførselsanordning til overførsel af proteiner fra en SDS-PAGE-gel til en membranstøtte, når der udføres western-blot-eksperimenter.
iBlot 3 Transfer Stacks bruges med iBlot 3 Western Blot Transfer Device til overførsel af proteiner fra en SDS-PAGE gel til en membranstøtte ved udførelse af western blot-eksperimenter. iBlot 3 Transfer Stacks indeholder kobber-fiber elektrodeplader, optimerede katode- og anode-solide buffer-geler samt en forkonditioneret PVDF-transfermembran. De er kompatible med almindeligt tilgængelige proteingeler, herunder Bis-Tris, Tris-Glycine, Tris-Acetat og Tricine-kemier. Denne mini-størrelse stack (8 x 8 cm) kan bruges med én mini-størrelse gel.
iBlot 3 Western Blot Transfer System (iBlot 3 Transfer Stacks plus iBlot3 Transfer Device) er optimeret til at levere proteinoverførsler på 3-8 –minutter, som giver højere kvalitet og mere pålidelige western blot-resultater sammenlignet med mange andre overførselsmetoder.
PVDF-membran
PVDF-membranen (0,2 μm porestørrelse, lav fluorescens) i denne stak har højere bindingskapacitet end nitrocellulose. Den er foraktiveret og klar til brug uden nogen forbehandling med alkoholer. Membranen er kompatibel med almindeligt anvendte detektionsmetoder såsom farvning, immunodetektion, fluorescens og radiomærkning. Proteiner binder til membranen på grund af hydrofobe interaktioner. Proteinbindingskapaciteten er 240 μg/cm².
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 8 cm
Mængde 3 x 10 stakke
Format Overførselsstak
Materiale PVDF
Porestørrelse 0,2μ m
Dimensioner (LxB) 8 x 8 cm (mini)
Produktlinje iBlot
Tilstrækkelig til 30 klatter
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • iBlot 3 Transfer Stacks, mini, PVDF
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethylene glycol, Aluminum oxide, Ethyl alcohol
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.