Få mere at vide
Invitrogen™ iBlot™ 3 overførselsstabler, mini, PVDF
Artikelnummer. 17880275
Skift visning
Mængde:
10 stakke
3 x 10 stakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17880275 10 stakke Pakke med 10
18087861 3 x 10 stakke -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17880275 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. IB34002
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
iBlot 3 Overførselsstabler bruges med iBlot 3 Western blot-overførselsanordning til overførsel af proteiner fra en SDS-PAGE-gel til en membranstøtte, når der udføres western-blot-eksperimenter.
iBlot 3 Transfer Stacks bruges med iBlot 3 Western Blot Transfer Device til overførsel af proteiner fra en SDS-PAGE gel til en membranstøtte ved udførelse af western blot-eksperimenter. iBlot 3 Transfer Stacks indeholder kobber-fiber elektrodeplader, optimerede katode- og anode-solide buffer-geler samt en forkonditioneret PVDF-transfermembran. De er kompatible med almindeligt tilgængelige proteingeler, herunder Bis-Tris, Tris-Glycine, Tris-Acetat og Tricine-kemier. Denne mini-størrelse stack (8 x 8 cm) kan bruges med én mini-størrelse gel.
iBlot 3 overførselsstabler bruges sammen med iBlot 3 Western blot-overførselsanordning til overførsel af proteiner fra en SDS-PAGE-gel til en membranstøtte, når der udføres western-blot-eksperimenter. iBlot 3 Transfer Stacks indeholder kobber-fiber elektrodeplader, optimerede katode- og anode-faste buffergeler og en prækonditioneret PVDF-overførselsmembran. De er kompatible med almindelige kommercielt tilgængelige proteingeler, herunder Bis-Tris, Tris-Glycin, Tris-Acetat og Tricine kemi. Denne mini-størrelsesstabel (8 x 8 cm) kan bruges med en mini-size gel.
De iBlot 3 Western Blot Transfer System (iBlot 3 Transfer Stacks plus iBlot3 Transfer Device) er blevet optimeret til at give proteinoverførsler på –3 8 minutter, der giver højere kvalitet og mere pålideligt Western blot-resultat sammenlignet med mange andre overførselsmetoder.
PVDF membran
PVDF-membranen (0,2-μ m porestørrelse, lav fluorescens) i denne stak har højere bindingskapacitet end nitrocellulose. Den er præaktiveret og klar til brug uden forbehandling med alkoholer. Membranen er kompatibel med almindeligt anvendte detektionsmetoder såsom farvning, immundetektion, fluorescens og radiomærkning. Proteiner binder til membranen på grund af hydrofobe interaktioner. Proteinbindingskapaciteten er 240μ g/ cm2 .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 8 cm
Mængde 10 stakke
Format Overførselsstak
Materiale PVDF
Porestørrelse 0,2μ m
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Dimensioner (LxB) 8 x 8 cm (mini)
Produktlinje iBlot
Tilstrækkelig til 10 klatter
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.