Få mere at vide
Invitrogen™ iBlot™ 3 overførselsstabler, mini, nitrocellulose
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200000344
Mængde:
10 stakke
3 x 10 stakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 30
Artikelnummer. 17831374
Brand: Invitrogen™ IB33002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
iBlot 3 Overførselsstabler bruges med iBlot 3 Western blot-overførselsanordning til overførsel af proteiner fra en SDS-PAGE-gel til en membranstøtte, når der udføres western-blot-eksperimenter.
iBlot 3 overførselsstabler bruges sammen med iBlot 3 Western blot-overførselsanordning til overførsel af proteiner fra en SDS-PAGE-gel til en membranstøtte, når der udføres western-blot-eksperimenter. iBlot 3 Transfer Stacks indeholder kobber-fiber elektrodeplader, optimerede katode- og anode-faste buffergeler og en forkonditioneret nitrocellulose-overførselsmembran. De er kompatible med almindelige kommercielt tilgængelige proteingeler, herunder Bis-Tris, Tris-Glycin, Tris-Acetat og Tricine kemi. Denne mini-størrelsesstabel (8 x 8 cm) kan bruges med en mini-size gel.
De iBlot 3 Western Blot Transfer System (iBlot 3 overførselsstabler plus iBlot 3 Transfer Device) er blevet optimeret til at give proteinoverførsler på –3 8 minutter, der giver højere kvalitet og mere pålideligt Western blot-resultat sammenlignet med mange andre overførselsmetoder.
Nitrocellulose membran
Nitrocellulosemembranen (0,2-μ m porestørrelse) i denne stak er sammensat af 100 % ren nitrocellulose for at give overførsel af høj kvalitet. Membranen er kompatibel med almindeligt anvendte detektionsmetoder såsom farvning, immundetektion, fluorescens og radiomærkning. Proteiner binder til membranen på grund af hydrofobe og elektrostatiske interaktioner. Proteinbindingskapaciteten er 209μ g/ cm2 .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 8 cm
Mængde 10 stakke
Format Overførselsstak
Materiale Nitrocellulose
Porestørrelse 0,2μ m
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Dimensioner (LxB) 8 x 8 cm (mini)
Produktlinje iBlot
Tilstrækkelig til 10 klatter
Grønne funktioner Mindre affald, miljøvenlig emballage, miljøvenlig bortskaffelse