Få mere at vide
Invitrogen™ iBlot™ 3 overførselsstabler, mini, nitrocellulose
Artikelnummer. 17862878
Skift visning
Mængde:
10 stakke
3 x 10 stakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 30
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17862878 3 x 10 stakke Pakke med 30
17831374 10 stakke Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17862878 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. IB33002X3
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
iBlot 3 Overførselsstabler bruges med iBlot 3 Western blot-overførselsanordning til overførsel af proteiner fra en SDS-PAGE-gel til en membranstøtte, når der udføres western-blot-eksperimenter.
iBlot 3 Transfer Stacks bruges sammen med iBlot 3 Western Blot Transfer Device til overførsel af proteiner fra en SDS-PAGE gel til en membranstøtte ved udførelse af western blot-eksperimenter. iBlot 3 Transfer Stacks indeholder kobber-fiber elektrodeark, optimerede katode- og anode-solide buffergeler samt en forkonditioneret nitrocellulose transfermembran. De er kompatible med almindeligt tilgængelige proteingeler, herunder Bis-Tris, Tris-Glycine, Tris-Acetat og Tricine-kemier. Denne mini-stack (8 x 8 cm) kan bruges med en mini-størrelse gel.
iBlot 3 overførselsstabler bruges sammen med iBlot 3 Western blot-overførselsanordning til overførsel af proteiner fra en SDS-PAGE-gel til en membranstøtte, når der udføres western-blot-eksperimenter. iBlot 3 Transfer Stacks indeholder kobber-fiber elektrodeplader, optimerede katode- og anode-faste buffergeler og en forkonditioneret nitrocellulose-overførselsmembran. De er kompatible med almindelige kommercielt tilgængelige proteingeler, herunder Bis-Tris, Tris-Glycin, Tris-Acetat og Tricine kemi. Denne mini-størrelsesstabel (8 x 8 cm) kan bruges med en mini-size gel.
De iBlot 3 Western Blot Transfer System (iBlot 3 overførselsstabler plus iBlot 3 Transfer Device) er blevet optimeret til at give proteinoverførsler på –3 8 minutter, der giver højere kvalitet og mere pålideligt Western blot-resultat sammenlignet med mange andre overførselsmetoder.
Nitrocellulose membran
Nitrocellulosemembranen (0,2-μ m porestørrelse) i denne stak er sammensat af 100 % ren nitrocellulose for at give overførsel af høj kvalitet. Membranen er kompatibel med almindeligt anvendte detektionsmetoder såsom farvning, immundetektion, fluorescens og radiomærkning. Proteiner binder til membranen på grund af hydrofobe og elektrostatiske interaktioner. Proteinbindingskapaciteten er 209μ g/ cm2 .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 8 cm
Mængde 3 x 10 stakke
Format Overførselsstak
Materiale Nitrocellulose
Porestørrelse 0,2μ m
Dimensioner (LxB) 8 x 8 cm (mini)
Produktlinje iBlot
Tilstrækkelig til 30 klatter
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.