Få mere at vide
Invitrogen™ iBlot™ 3 overførselsstabler, mini, nitrocellulose
Artikelnummer. 17831374
Skift visning
Mængde:
10 stakke
3 x 10 stakke
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 30
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17831374 10 stakke Hver
17862878 3 x 10 stakke Pakke med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17831374 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. IB33002
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
iBlot 3 Overførselsstabler bruges med iBlot 3 Western blot-overførselsanordning til overførsel af proteiner fra en SDS-PAGE-gel til en membranstøtte, når der udføres western-blot-eksperimenter.
iBlot 3 Transfer Stacks bruges sammen med iBlot 3 Western Blot Transfer Device til overførsel af proteiner fra en SDS-PAGE gel til en membranstøtte ved udførelse af western blot-eksperimenter. iBlot 3 Transfer Stacks indeholder kobber-fiber elektrodeark, optimerede katode- og anode-solide buffergeler samt en forkonditioneret nitrocellulose transfermembran. De er kompatible med almindeligt tilgængelige proteingeler, herunder Bis-Tris, Tris-Glycine, Tris-Acetat og Tricine-kemier. Denne mini-stack (8 x 8 cm) kan bruges med en mini-størrelse gel.
iBlot 3 Western Blot Transfer System (iBlot 3 Transfer Stacks plus iBlot 3 Transfer Device) er optimeret til at levere proteinoverførsler på 3-8 –minutter, hvilket giver højere kvalitet og mere pålideligt western blot-resultat sammenlignet med mange andre overførselsmetoder.
Nitrocellulosemembran
Nitrocellulosemembranen (0,2 μm porestørrelse) i denne stabel består af 100% ren nitrocellulose for at give overførsel af høj kvalitet. Membranen er kompatibel med almindeligt anvendte detektionsmetoder såsom farvning, immundetektion, fluorescens og radiomærkning. Proteiner binder til membranen på grund af hydrofobe og elektrostatiske interaktioner. Proteinbindingskapaciteten er 209 μg/cm².
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 8 cm
Mængde 10 stakke
Format Overførselsstak
Materiale Nitrocellulose
Porestørrelse 0,2μ m
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Dimensioner (LxB) 8 x 8 cm (mini)
Produktlinje iBlot
Tilstrækkelig til 10 klatter
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.