Få mere at vide
Invitrogen™ iBlot™ 3 Transfer Stacks, mini, lavfluorescens PVDF
Artikelnummer. 30484883
Skift visning
Mængde:
10 Stacks
Artikelnummer. Mængde
30484883 10 Stacks
1 options
Artikelnummer. 30484883 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. IB34004
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Invitrogen PVDF-membraner med lav fluorescens udviser usædvanligt lav autofluorescens på tværs af alle almindeligt anvendte fluorescerende billeddannelseskanaler. Lav fluorescerende baggrund forbedrer signal-til-støj-forholdet, hvilket resulterer i mere følsomme, højere kvalitet og mere pålidelige western blot-data.
Invitrogen iBlot 3 Transfer Stacks bruges sammen med iBlot 3 Western Blot Transfer Device til at overføre proteiner fra en SDS-PAGE-gel til en membran ved udførelse af western blotting-eksperimenter. Disse forsamlede, engangsforbrugsvarer benytter kobberfiberelektrodeark og optimerede katode- og anot-solidbuffer-geler for at eliminere flere kilder til variation—og dermed sikre ensartede og gentagelige resultater sammenlignet med klassiske metoder.
PVDF-membranerne med lav fluorescens udviser usædvanligt lav autofluorescens på tværs af alle almindeligt anvendte fluorescerende billeddannelseskanaler. Lav fluorescerende baggrund forbedrer signal-til-støj-forhold, hvilket resulterer i mere følsomme, højere kvalitet og mere pålidelige western blot-data.
iBlot 3 Transfer Stacks giver dig mulighed for at:
  • Boost signal-til-støj-forhold—lav autofluorescens forbedrer signalklarheden
  • Udvid multiplexeringsmuligheder—, lav fluorescerende baggrund på tværs af kanaler, udvider fluoroformulighederne, så brugerne kan opdage flere mål eller minimere spektral krydstale
  • Minimer variation—engangs kobberelektroder forhindrer saltophobning i at påvirke resultaterne over tid
  • Hurtig opsætning—Forudsamlede transferstakke indeholder solid gelionmatrix, som erstatter den traditionelle transferbuffer
  • Simplify clean up—transfer stack er selvstændig i en engangsbakke, hvilket forenkler rengøringen til ét trin (at tørre overførslets tørreflade af)
Kompatibilitet
Selvom de er optimeret til fluorescerende detektion, præsterer lavfluorescens PVDF-membraner på samme måde som standard PVDF, når de anvendes i kemiluminescerende detektion.
Alle iBlot 3 transferstakke er kompatible med almindelige kommercielt tilgængelige proteingeler, herunder Bis-Tris, Tris-Glycin, Tris-Acetat og Tricine-kemier. De er kun beregnet til brug på iBlot 3 Transfer Device.
Anvendelse
Mini-størrelse transferstakke (8 x 8 cm) kan bruges med én mini-størrelse gel. For at muliggøre optimal ydeevne i fluorescerende applikationer leveres lavfluorescerende PVDF-membraner tørre i en separat pose i kassen. Aktiver membranen før brug ved at lægge den i 100% methanol eller ethanol, efterfulgt af en hurtig skylning med destilleret vand. Når den er aktiveret, samler du blot transferstakken, vælger en overførselsmetode og trykker Go.
The iBlot 3 Western Blot Transfer System
iBlot 3 Western Blot Transfer System, som inkluderer iBlot 3 Transfer Stacks og iBlot 3 Western Blot Transfer Device, benytter dry blotting-teknologi til at producere western blot-data af højere kvalitet og mere pålidelige western blot-data, samtidig med at proteinoverførsel reduceres til 3-8 –minutter.
3-systemet iBlot har to uafhængigt styrede overførselsstationer, som gør det muligt at dele enheden med kolleger og samtidig køre op til fire mini-gels eller to midi-gels med to forskellige programmer. Derudover reducerer det robuste design og den justerbare kølefunktion varmeopbygningen, hvilket muliggør bedre konsistens fra start til start.
Hvordan dry blotting-teknologi fungerer
Bufferionreservoirer er indbygget i gelmatrixen i overførselsstakke i stedet for buffertanke eller gennemblødt filterpapir. Den høje densitet af ioner i gelmatrixen muliggør hurtig proteinoverførsel. Under blotting genererer kobberanoden ikke iltgas som følge af vandelektrolyse, hvilket reducerer blotforvrængning. (Konventionelle proteinoverførselsteknikker, herunder våd, halvvåd og halvtør, bruger inerte elektroder, der genererer ilt.)
Med tørblottingssystemet iBlot reduceres overførselstiden på grund af den forkortede afstand mellem elektroder, høj feltstyrke og høj strøm. Fangede luftbobler, ofte skabt under manuel forberedelse af de bloterende sandwichlag, er lette at undgå på grund af vores exceptionelle de-bublende design, der fremmer jævn og komplet overførsel. Med iBlot 3-systemet er der ikke behov for at forberede buffere eller rydde op efter blotting. Den samlede forberedelses- og kørselstid er normalt mindre end ti minutter pr. blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 8 cm
Til brug med (applikation) Vestlig blotning
Til brug med (udstyr) iBlot 3
Mængde 10 Stacks
Format Overførselsstakk
Materiale PVDF
Porestørrelse 0,3 μm
Indhold og opbevaring 10 transferstakke, 10 lavfluorescens PVDF-membraner, 10 absorberende puder, 10 filterpapirer; Opbevar ved stuetemperatur
Dimensioner (LxB) 8 x 8 cm (Mini)
Produktlinje iBlot
Tilstrækkelig til 10 Blots
Vis mere Vis mindre
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.