Få mere at vide
Invitrogen™ iBlot™ 3 overførselsstakke, midi, PVDF
Artikelnummer. 18495952
Skift visning
Mængde:
10 Stacks
3 x 10 stakke
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18495952 3 x 10 stakke
17846681 10 Stacks
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18495952 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. IB34001X3
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
iBlot 3 Overførselsstabler bruges med iBlot 3 Western blot-overførselsanordning til overførsel af proteiner fra en SDS-PAGE-gel til en membranstøtte, når der udføres western-blot-eksperimenter.
iBlot 3 Transfer Stacks bruges med iBlot 3 Western Blot Transfer Device til overførsel af proteiner fra en SDS-PAGE gel til en membranstøtte ved udførelse af western blot-eksperimenter. iBlot 3 Transfer Stacks indeholder kobber-fiber elektrodeark, optimerede katode- og anode solide buffer-geler samt en forkonditioneret PVDF-transfermembran. De er kompatible med almindelige kommercielt tilgængelige proteingeler, herunder Bis-Tris, Tris-Glycine, Tris-Acetat og Tricine-kemier. Denne midi-størrelse stack (13 x 8,3 cm) kan bruges med midi-størrelse geler eller to mini-størrelse gels.
iBlot 3 Western Blot Transfer System (iBlot 3 Transfer Stacks plus iBlot3 Transfer Device) er optimeret til at levere proteinoverførsler på 3-8 –minutter, som giver højere kvalitet og mere pålidelige western blot-resultater sammenlignet med mange andre overførselsmetoder.
PVDF-membran
PVDF-membranen (0,2 μm porestørrelse, lav fluorescens) i denne stak har højere bindingskapacitet end nitrocellulose. Den er foraktiveret og klar til brug uden nogen forbehandling med alkoholer. Membranen er kompatibel med almindeligt anvendte detektionsmetoder såsom farvning, immunodetektion, fluorescens og radiomærkning. Proteiner binder til membranen på grund af hydrofobe interaktioner. Proteinbindingskapaciteten er 240 μg/cm².
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 13.5 cm
Bredde (metrisk) 8 cm
Mængde 3 x 10 stakke
Format Overførselsstak
Materiale PVDF
Porestørrelse 0,2μ m
Dimensioner (LxB) 13,5 x 8 cm (Midi)
Produktlinje iBlot
Tilstrækkelig til 30 klatter
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.