Få mere at vide
Invitrogen™ iBlot™ 3 Transfer Stacks, midi, nitrocellulose
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18785395
Skift visning
Mængde:
10 Stacks
3 x 10 stakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
18785395 3 x 10 stakke -
17836681 10 Stacks Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18785395 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. IB33001X3
Styrk proteomik
Brug rabatkode 28003
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
iBlot 3 Overførselsstabler bruges med iBlot 3 Western blot-overførselsanordning til overførsel af proteiner fra en SDS-PAGE-gel til en membranstøtte, når der udføres western-blot-eksperimenter.
iBlot 3 overførselsstabler bruges sammen med iBlot 3 Western blot-overførselsanordning til overførsel af proteiner fra en SDS-PAGE-gel til en membranstøtte, når der udføres western-blot-eksperimenter. iBlot 3 Transfer Stacks indeholder kobber-fiber elektrodeplader, optimerede katode- og anode-faste buffergeler og en forkonditioneret nitrocellulose-overførselsmembran. De er kompatible med almindelige kommercielt tilgængelige proteingeler, herunder Bis-Tris, Tris-Glycin, Tris-Acetat og Tricine kemi. Denne midi-størrelse stak (13 x 8,3 cm) kan bruges med midi-størrelse geler eller to mini-størrelse geler.
De iBlot 3 Western Blot Transfer System (iBlot 3 overførselsstabler plus iBlot 3 Transfer Device) er blevet optimeret til at give proteinoverførsler på –3 8 minutter, der giver højere kvalitet og mere pålideligt Western blot-resultat sammenlignet med mange andre overførselsmetoder.
Nitrocellulose membran
Nitrocellulosemembranen (0,2-μ m porestørrelse) i denne stak er sammensat af 100 % ren nitrocellulose for at give en overførsel af høj kvalitet. Membranen er kompatibel med almindeligt anvendte detektionsmetoder såsom farvning, immundetektion, fluorescens og radiomærkning. Proteiner binder til membranen på grund af hydrofobe og elektrostatiske interaktioner. Proteinbindingskapaciteten er 209μ g/ cm2 .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 13.5 cm
Bredde (metrisk) 8 cm
Mængde 3 x 10 stakke
Format Overførselsstak
Materiale Nitrocellulose
Porestørrelse 0,2μ m
Dimensioner (LxB) 13,5 x 8 cm (Midi)
Produktlinje iBlot
Tilstrækkelig til 30 klatter