Få mere at vide
Invitrogen™ iBlot™ 3 Transfer Stacks, midi, nitrocellulose
Beskrivelse
iBlot 3 Transfer Stacks bruges sammen med iBlot 3 Western Blot Transfer Device til overførsel af proteiner fra en SDS-PAGE gel til en membranstøtte ved udførelse af western blot-eksperimenter. iBlot 3 Transfer Stacks indeholder kobberfiberelektrodeplader, optimerede katode- og anode-solidbuffergeler samt en forkonditioneret nitrocellulose-transfermembran. De er kompatible med almindelige kommercielt tilgængelige proteingeler, herunder Bis-Tris, Tris-Glycin, Tris-Acetat og Tricine-kemier. Denne midi-size stack (13 x 8,3 cm) kan bruges med midi-size gels eller to mini-gel i mini-størrelse.
3 iBlot Western Blot Transfer System (iBlot 3 Transfer Stacks plus iBlot 3 Transfer Device) er optimeret til at levere proteinoverførsler på 3-8 –minutter, som giver højere kvalitet og mere pålidelige western blot-resultater sammenlignet med mange andre transfermetoder.
Nitrocellulosemembran
Nitrocellulosemembranen (0,2 μm porestørrelse) i denne stack består af 100% ren nitrocellulose for at give en overførsel af høj kvalitet. Membranen er kompatibel med almindeligt anvendte detektionsmetoder såsom farvning, immundetektion, fluorescens og radiomærkning. Proteiner binder sig til membranen på grund af hydrofobe og elektrostatiske interaktioner. Proteinbindingskapaciteten er 209 μg/cm2.
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 13.5 cm |
| Bredde (metrisk) | 8 cm |
| Mængde | 10 Stacks |
| Format | Overførselsstakk |
| Materiale | Nitrocellulose |
| Porestørrelse | 0,2 μm |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Dimensioner (LxB) | 13,5 x 8 cm (Midi) |
| Produktlinje | iBlot |
| Tilstrækkelig til | 10 Blots |
Sikkerhed og håndtering
- IBLOT3 TRNSFR STACK
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i