Få mere at vide
Invitrogen™ iBlot™ 3-startsæt, PVDF
Beskrivelse
The iBlot 3 Starter Kit, PVDF, includes the iBlot 3 Western Blot Transfer Device and two boxes of iBlot 3 Transfer Stacks, Midi, PVDF—everything needed to perform a rapid dry-transfer of proteins from a gel to a membrane.
iBlot 3 Western Blot Transfer Device
The iBlot 3 Western Blot Transfer Device is a dry transfer device that performs western blotting transfer efficiently and reliably in as few as three minutes and without the need for liquid buffers. The iBlot 3 system is compatible with both nitrocellulose and polyvinylidene difluoride (PVDF) membranes and offers equivalent or better performance compared with traditional wet-transfer methods in a fraction of the time. The iBlot 3 Western Blot Transfer Device is an integral part of the iBlot dry blotting system, which consists of the transfer device and consumable transfer stacks that contain the required buffers and transfer membrane (nitrocellulose or PVDF).
iBlot 3-startsæt, PVDF, inkluderer iBlot 3 Western Blot-overførselsenhed og to kasser med iBlot 3-overførselsstakke, Midi, PVDF —alt det nødvendige for at udføre en hurtig tør-overførsel af proteiner fra en gel til en membran.
iBlot 3 Western Blot-overførselsenhed
iBlot 3 Western Blot-overførselsenhed er en tør overførselsenhed, der udfører western blotting-overførsel effektivt og pålideligt på så få som tre minutter og uden behov for flydende buffere. iBlot 3-systemet er kompatibelt med både nitrocellulose- og polyvinylidendifluoridmembraner (PVDF) og giver tilsvarende eller bedre resultater sammenlignet med traditionelle vådoverførselsmetoder på en brøkdel af tiden. iBlot 3 Western Blot-overførselsenhed er en integreret del af iBlot dry blotting-systemet, som består af overførselsenheden og forbrugsstoffer, der indeholder de nødvendige buffere og overførselsmembran (nitrocellulose eller PVDF).
Funktionerne i iBlot 3 Western Blot-overførselsenheden inkluderer:
- Komplet proteinoverførsel på så lidt som tre minutter
- Høj detektionsfølsomhed og jævn, konsekvent proteinoverførsel
- To uafhængigt kontrollerede overførselsstationer, der er i stand til at overføre op til to midi eller fire mini blots
- Indbygget justerbar køling for at sikre ensartet overførselstemperatur
- Forprogrammerede overførselsmetoder optimeret til lave, høje og brede molekylvægtsområder
- Mulighed for at lave brugerdefinerede programmer
- En enkel, brugervenlig grænseflade
Sådan fungerer iBlot dry blotting-systemet
Bufferionreservoirer er inkorporeret i gelmatrixen af overførselsstakke i stedet for buffertanke eller gennemblødt filterpapir. Den høje densitet af ioner i gelmatrixen muliggør hurtig proteinoverførsel. Under blotting genererer kobberanoden ikke iltgas som følge af vandelektrolyse, hvilket reducerer forvrængning af blotting (konventionelle proteinoverførselsteknikker, herunder våd, halvvåd og halvtør, bruger inerte elektroder, der genererer ilt).
Med iBlot dry blotting-systemet reduceres overførselstiden på grund af den kortere afstand mellem elektroderne, den høje feltstyrke og den høje strøm. Indesluttede luftbobler, som ofte opstår under den manuelle forberedelse af blotting sandwich-lagene, er nemme at undgå på grund af vores unikke afboblingsdesign, der fremmer en jævn og fuldstændig overførsel. Med iBlot 3-systemet er det ikke nødvendigt at forberede buffere eller rydde op efter blotting. Den samlede forberedelses- og kørselstid er normalt mindre end ti minutter pr. blot.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • iBlot 3 geloverførselsenhed • Western Blot Roller • iBlot 3-overførselsstakke, midi, PVDF (2 kasser, 20 stakke) Opbevares ved stuetemperatur. |
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
| Til brug med (udstyr) | iBlot 3-overførselsstakke |
| Gel kompatibilitet | Mini- eller Midi-størrelse: Bis-Tris Gels, Tricine Gels, Tris-Acetat Gels og Tris-Glycine Gels |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulose, PVDF |
| Overførselsmåde | Dry |
| Produktlinje | iBlot 3 |
| Køretid | ∼3 til 10 min. |
| Gennemløb | 2 Midi eller 4 Mini Gels |
| Type | Startsæt |
| Vis mere |