Få mere at vide
Invitrogen™ iBlot™ 3 Starter Kit, lavfluorescens PVDF
Artikelnummer. 30484911
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde
30484911 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 30484911 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. IB31003S
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
3 iBlot startersættet, lavfluorescens PVDF, indeholder iBlot 3 Western Blot Transfer Device og to kasser med iBlot 3 Transfer Stacks, Midi, Low Fluorescence PVDF—, alt nødvendigt for at udføre en hurtig tøroverførsel i et fluorescerende western blotting-eksperiment.
iBlot 3 startersættet, lavfluorescens PVDF, indeholder iBlot 3 Western Blot Transfer Device og to kasser med iBlot 3 Transfer Stacks, Midi, Low Fluorescence PVDF—, alt nødvendigt for at udføre en hurtig tøroverførsel af proteiner fra en gel til en membran i et fluorescerende western blotting-eksperiment.
iBlot 3 Western Blot Transfer Device
iBlot 3 Western Blot Transfer Device er en dry transfer-enhed, der udfører western blotting-overførsel effektivt og pålideligt på så lidt som tre minutter og uden behov for væskebuffere. 3-systemet iBlot er kompatibelt med både nitrocellulose, polyvinylidendifluorid (PVDF) og lavfluorescens PVDF-membraner og tilbyder tilsvarende eller bedre ydeevne sammenlignet med traditionelle vådtransfermetoder på en brøkdel af tiden.
iBlot 3 Western Blot Transfer Device er en integreret del af tørblotningssystemet iBlot, som består af transferenheden og forudsamlede transferstakke, der indeholder de nødvendige buffere og transfermembran (nitrocellulose, PVDF eller lavfluorescens PVDF).
iBlot 3 Western Blot Transfer Device-funktioner inkluderer:
  • Komplet proteinoverførsel på så lidt som tre minutter
  • Høj detektionsfølsomhed og jævn, konsekvent proteinoverførsel
  • To uafhængigt styrede overførselsstationer, der kan overføre op til to midi- eller fire mini-blots
  • Indbygget justerbar køling for at sikre ensartet overførselstemperatur
  • Forudprogrammerede overførselsmetoder optimeret til lave, høje og brede molekylvægtsområder
  • Mulighed for at oprette brugerdefinerede programmer
  • En enkel, brugervenlig grænseflade
Hvordan tørblottingssystemet iBlot fungerer
Bufferionreservoirer er indbygget i gelmatrixen i overførselsstakke i stedet for buffertanke eller gennemblødt filterpapir. Den høje densitet af ioner i gelmatrixen muliggør hurtig proteinoverførsel. Under blotting genererer kobberanoden ikke iltgas som følge af vandelektrolyse, hvilket reducerer blotforvrængning. (Konventionelle proteinoverførselsteknikker, herunder våd, halvvåd og halvtør, bruger inerte elektroder, der genererer ilt.)
Med tørblottingssystemet iBlot reduceres overførselstiden på grund af den forkortede afstand mellem elektroder, høj feltstyrke og høj strøm. Indesluttede luftbobler, som ofte opstår under den manuelle forberedelse af blotting sandwich-lagene, er nemme at undgå på grund af vores unikke afboblingsdesign, der fremmer en jævn og fuldstændig overførsel. Med iBlot 3-systemet er der ikke behov for at forberede buffere eller rydde op efter blotting. Den samlede forberedelses- og kørselstid er normalt mindre end ti minutter pr. blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Indhold og opbevaring iBlot 3 Western Blot Transfer Device; Western Blot Roller; iBlot 3 Transfer Stacks, midi, Low Fluorescence PVDF (2 bokse, 20 stacks)
Volumen 2 Midi-Gels, 4 Mini-Gels
Detektionsmetode fluorescens
Til brug med (applikation) Western Blot
Til brug med (udstyr) iBlot 3
Gel kompatibilitet Mini- eller mellemstore bis-tris-geler, tricin-geler, tris-acetat-geler, tris-glycin-geler
Gel størrelse Midi
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Overførselsmåde Dry
Produktlinje iBlot 3
Køretid ∼3 til 8 minutter.
Gennemløb 2 Midi eller 4 Mini Gels
Type Tøroverførselssystem
Mængde 1 sæt
garanti Standard, 1 års garanti medfølger
Dimensioner (L x B x H) 44 x 30 x 18.25 cm
Vægt (metrisk) 8.3 kg
Frekvens 50/60 Hz
Show More Show Less
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.