Få mere at vide
Invitrogen™ iBlot™ 3 iBind™ Flex Western Startsæt
Mængde:
1 sæt
Beskrivelse
De iBlot 3 iBind Flex Western Starter Kit inkluderer iBlot 3 Western Blot Transfer Device, den iBind Flex Western Device og alle de forbrugsstoffer og reagenser, der er nødvendige for at komme i gang med at bruge begge enheder til hurtig, effektiv overførsel og vestlig behandling.
Indholdet af iBlot 3 iBind Flex Western Starter Kit:
• iBlot 3 Western Blot-overførselsenhed
• iBlot 3 overførselsstabler, Midi, NC (nitrocellulose)
• iBind Flex Western-enhed
• iBind Flex kort
• iBind Flex Solution Kit
• SuperSignal Vest Pico Plus kemiluminescerende substrat
iBlot 3 Western Blot-overførselsenhed
De iBlot 3 Western Blot Transfer Device er en tør overførselsenhed, der udfører western blotting-overførsel effektivt og pålideligt på så få som tre minutter og uden behov for flydende buffere. De iBlot 3-systemet er kompatibelt med både nitrocellulose- og polyvinylidendifluorid (PVDF)-membraner og tilbyder tilsvarende eller bedre ydeevne sammenlignet med traditionelle vådoverførselsmetoder på en brøkdel af tiden. De iBlot 3 Western Blot Transfer Device er en integreret del af iBlot dry blotting-system, som består af overføringsanordningen og forbrugsbare overføringsstabler, der indeholder de nødvendige buffere og overføringsmembran (nitrocellulose eller PVDF).
iBind Flex Western-enhed
De iBind Flex Western Device er en automatiseret western-processenhed, der udfører hvert trin fra blokering til vask til antistofinkubationer via sekventiel lateral flow (SLF). SLF tillader rettidig frigivelse og strømning af opløsninger og antistoffer til membranen uden behov for en ekstern strømkilde, shakers eller bakker. Hver løsning frigives fra iBind Bøj enhedens brønde til en iBind Flexkort via SLF; løsningerne er så slemme mod stakområdet af kortet. Kortets glasfibermatrix muliggør homogen og ensartet strømning af opløsningerne til membranen, hvilket øger antigen-antistof-interaktionen.
De iBind Flex western detektionsprocedure minimerer praktisk tid og er yderst reproducerbar. Opsætningstiden er hurtig, og hver løsning frigives fra iBind Bøj enhedens brønde til en iBind Flexkort via SLF ind∼ 2,5 timer. Sammenlignet med manuelle metoder iBind Flex western-systemet kræver mindre primært antistof, muliggør reproducerbare resultater og er kompatibelt med downstream-detektionsprotokoller. De iBind Flex Western Device inkluderer tre brugerudskiftelige brøndindlæg til at behandle op til en midi-blot, to mini-blots eller seks lodret udskårne stripblots.
Indholdet af iBlot 3 iBind Flex Western Starter Kit:
• iBlot 3 Western Blot-overførselsenhed
• iBlot 3 overførselsstabler, Midi, NC (nitrocellulose)
• iBind Flex Western-enhed
• iBind Flex kort
• iBind Flex Solution Kit
• SuperSignal Vest Pico Plus kemiluminescerende substrat
iBlot 3 Western Blot-overførselsenhed
De iBlot 3 Western Blot Transfer Device er en tør overførselsenhed, der udfører western blotting-overførsel effektivt og pålideligt på så få som tre minutter og uden behov for flydende buffere. De iBlot 3-systemet er kompatibelt med både nitrocellulose- og polyvinylidendifluorid (PVDF)-membraner og tilbyder tilsvarende eller bedre ydeevne sammenlignet med traditionelle vådoverførselsmetoder på en brøkdel af tiden. De iBlot 3 Western Blot Transfer Device er en integreret del af iBlot dry blotting-system, som består af overføringsanordningen og forbrugsbare overføringsstabler, der indeholder de nødvendige buffere og overføringsmembran (nitrocellulose eller PVDF).
iBind Flex Western-enhed
De iBind Flex Western Device er en automatiseret western-processenhed, der udfører hvert trin fra blokering til vask til antistofinkubationer via sekventiel lateral flow (SLF). SLF tillader rettidig frigivelse og strømning af opløsninger og antistoffer til membranen uden behov for en ekstern strømkilde, shakers eller bakker. Hver løsning frigives fra iBind Bøj enhedens brønde til en iBind Flexkort via SLF; løsningerne er så slemme mod stakområdet af kortet. Kortets glasfibermatrix muliggør homogen og ensartet strømning af opløsningerne til membranen, hvilket øger antigen-antistof-interaktionen.
De iBind Flex western detektionsprocedure minimerer praktisk tid og er yderst reproducerbar. Opsætningstiden er hurtig, og hver løsning frigives fra iBind Bøj enhedens brønde til en iBind Flexkort via SLF ind∼ 2,5 timer. Sammenlignet med manuelle metoder iBind Flex western-systemet kræver mindre primært antistof, muliggør reproducerbare resultater og er kompatibelt med downstream-detektionsprotokoller. De iBind Flex Western Device inkluderer tre brugerudskiftelige brøndindlæg til at behandle op til en midi-blot, to mini-blots eller seks lodret udskårne stripblots.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • iBlot 3 Geloverførselsenhed • Western Blot Roller • iBlot 3 Transfer Stacks, midi, nitrocellulose • iBind Flex Western-enhed • iBind Flex kort • iBind Flex Solution Kit • SuperSignal Vest Pico Plus kemiluminescerende substrat |
| Detektionsmetode | Fluorescens, Kemiluminescens, Chromogenic |
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
| Gel kompatibilitet | Mini- eller Midi-størrelse: Bis-Tris Gels, Tricine Gels, Tris-Acetat Gels og Tris-Glycine Gels |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulose, PVDF |
| Overførselsmåde | Dry |
| Produktlinje | iBlot 3, iBind |
| Type | Startsæt |
| Grønne funktioner | Mindre affald, miljøvenlig emballage, miljøvenlig bortskaffelse |
| Mængde | 1 sæt |
| Vis mere |