Få mere at vide
Invitrogen™ iBlot™ 2 overførselsstabler, PVDF, almindelig størrelse
Artikelnummer. 15249296
Skift visning
Mængde:
10 stakke
3 x 10 stakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 3
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15249296 10 stakke Pakke med 10
15553267 3 x 10 stakke Pakke med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15249296 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. IB24001
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Add to basket
Edge
Add to basket
iBlot 2 Transfer Stacks bruges til at overføre proteiner ved hjælp af iBlot 2 Geloverførselsenhed. iBlot 2 Transfer Stacks er forbrugsstable med en integreret præaktiveret PVDF-overførselsmembran til tør blotting af proteiner.
iBlot 2 Transfer Stacks bruges til at overføre proteiner ved hjælp af iBlot 2 Gel Transfer Device. iBlot 2 Transfer Stacks er forbrugsstakke med en integreret foraktiveret PVDF-transfermembran til tørblotting af proteiner. Hver iBlot 2 Transfer Stack indeholder en kobberbelagt elektrode og passende katode- og anodebuffere i gelmatrixen for at muliggøre hurtig og pålidelig overførsel af proteiner. Denne regelmæssige stack (13 x 8,3 cm) kan bruges med midi-størrelse gels eller to mini-størrelse gels eller E-PAGE 48 eller 96 gels.
PVDF-membran
PVDF-membranen (0,2 μm porestørrelse, lav fluorescens) i denne stakk har højere bindingskapacitet end nitrocellulose. Den er foraktiveret og klar til brug uden nogen forbehandling med alkoholer. Membranen er kompatibel med almindeligt anvendte detektionsmetoder såsom farvning, immundetektion, fluorescens og radiomærkning. Proteinerne binder til membranen på grund af hydrofobe interaktioner. Proteinbindingskapaciteten er 240 μg/cm².
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Længde (metrisk) 13.5 cm
Bredde (metrisk) 8 cm
Mængde 10 stakke
Format Overførselsstak
Materiale PVDF
Porestørrelse 0,2μ m
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Dimensioner (LxB) 13.5 x 8 cm
Produktlinje iBlot
Tilstrækkelig til 10 klatter
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.