Få mere at vide
Invitrogen™ iBlot™ 2 overførselsstabler, PVDF, mini
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7225566
Mængde:
10 stakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15286066
Brand: Invitrogen™ IB24002
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
iBlot 2 Transfer Stacks bruges til at overføre proteiner ved hjælp af iBlot 2 Geloverførselsenhed. De er forbrugsbare stakke med en integreret præaktiveret PVDF-overførselsmembran til tør blotting af proteiner.
iBlot 2 Transfer Stacks bruges til at overføre proteiner ved hjælp af iBlot 2 Geloverførselsenhed. De er forbrugsbare stakke med en integreret præaktiveret PVDF-overførselsmembran til tør blotting af proteiner. hver iBlot 2 Transfer Stack indeholder en kobberbelagt elektrode og passende katode- og anodebuffere i gelmatrixen for at muliggøre hurtig, pålidelig overførsel af proteiner. Denne mini-størrelsesstabel (8 x 8 cm) kan bruges med en mini-size gel.
PVDF membran
PVDF-membranen (0,2-μ m porestørrelse, lav fluorescens) i denne stak har højere bindingskapacitet end nitrocellulose. Den er præaktiveret og klar til brug uden forbehandling med alkoholer. Membranen er kompatibel med almindeligt anvendte detektionsmetoder såsom farvning, immundetektion, fluorescens og radiomærkning. Proteinerne binder sig til membranen på grund af hydrofobe interaktioner. Proteinbindingskapaciteten er 240μ g/ cm2 .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 8 cm
Mængde 10 stakke
Format Overførselsstak
Materiale PVDF
Porestørrelse 0,2μ m
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Dimensioner (LxB) 8 x 8 cm
Produktlinje iBlot
Tilstrækkelig til 10 klatter
Grønne funktioner Mindre spild, ansvarligt emballeret, forlænget levetid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • iBlot 2 Transfer Stacks, PVDF, mini
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Aluminium oxide, ethylene glycol