Få mere at vide
Invitrogen™ iBlot™ 2 overførselsstabler, PVDF, mini
Beskrivelse
iBlot 2 Transfer Stacks bruges til at overføre proteiner ved hjælp af iBlot 2 Gel Transfer Device. De er forbrugsstakke med en integreret foraktiveret PVDF-transfermembran til tørblotting af proteiner. Hver iBlot 2 Transfer Stack indeholder en kobberbelagt elektrode samt passende katode- og akodebuffere i gelmatricen for at muliggøre hurtig og pålidelig overførsel af proteiner. Denne mini-størrelse stack (8 x 8 cm) kan bruges med en mini-størrelse gel.
PVDF-membran
PVDF-membranen (0,2 μm porestørrelse, lav fluorescens) i denne stakk har højere bindingskapacitet end nitrocellulose. Den er foraktiveret og klar til brug uden nogen forbehandling med alkoholer. Membranen er kompatibel med almindeligt anvendte detektionsmetoder såsom farvning, immundetektion, fluorescens og radiomærkning. Proteinerne binder til membranen på grund af hydrofobe interaktioner. Proteinbindingskapaciteten er 240 μg/cm².
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 3 x 10 stakke |
| Format | Overførselsstakk |
| Materiale | PVDF |
| Porestørrelse | 0,2 μm |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Dimensioner (LxB) | 8 x 8 cm |
| Produktlinje | iBlot |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.