Få mere at vide
Invitrogen™ iBlot™ 2 overførselsstabler, PVDF, mini
Artikelnummer. 15286066
Skift visning
Mængde:
10 stakke
3 x 10 stakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 3
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15286066 10 stakke Pakke med 10
15563267 3 x 10 stakke Pakke med 3
17166458 3 x 10 stakke -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15286066 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. IB24002
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
På lager
iBlot 2 Transfer Stacks bruges til at overføre proteiner ved hjælp af iBlot 2 Geloverførselsenhed. De er forbrugsbare stakke med en integreret præaktiveret PVDF-overførselsmembran til tør blotting af proteiner.
iBlot 2 Transfer Stacks bruges til at overføre proteiner ved hjælp af iBlot 2 Gel Transfer Device. De er forbrugsstakke med en integreret foraktiveret PVDF-transfermembran til tørblotting af proteiner. Hver iBlot 2 Transfer Stack indeholder en kobberbelagt elektrode samt passende katode- og akodebuffere i gelmatricen for at muliggøre hurtig og pålidelig overførsel af proteiner. Denne mini-størrelse stack (8 x 8 cm) kan bruges med en mini-størrelse gel.
PVDF-membran
PVDF-membranen (0,2 μm porestørrelse, lav fluorescens) i denne stakk har højere bindingskapacitet end nitrocellulose. Den er foraktiveret og klar til brug uden nogen forbehandling med alkoholer. Membranen er kompatibel med almindeligt anvendte detektionsmetoder såsom farvning, immundetektion, fluorescens og radiomærkning. Proteinerne binder til membranen på grund af hydrofobe interaktioner. Proteinbindingskapaciteten er 240 μg/cm².
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 8 cm
Mængde 10 stakke
Format Overførselsstak
Materiale PVDF
Porestørrelse 0,2μ m
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Dimensioner (LxB) 8 x 8 cm
Produktlinje iBlot
Tilstrækkelig til 10 klatter
compliance-icons
Produktidentifikator
  • iBlot 2 Transfer Stacks, PVDF, mini
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminium oxide, ethylene glycol
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.