Få mere at vide
Invitrogen™ iBlot™ 2 Transfer Stacks, nitrocellulose, almindelig størrelse
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7225576
Mængde:
10 stakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 15296526
Brand: Invitrogen™ IB23001
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
iBlot 2 Transfer Stacks bruges til at overføre proteiner ved hjælp af iBlot 2 Geloverførselsenhed. De er forbrugsstable med en integreret nitrocellulose-overførselsmembran til tør blotting af proteiner.
iBlot 2 Transfer Stacks bruges til at overføre proteiner ved hjælp af iBlot 2 Geloverførselsenhed. De er forbrugsstable med en integreret nitrocellulose-overførselsmembran til tør blotting af proteiner. hver iBlot 2 Transfer Stack indeholder en kobberbelagt elektrode og passende katode- og anodebuffere i gelmatrixen for at muliggøre hurtig, pålidelig overførsel af proteiner. Denne stabel i almindelig størrelse (13 x 8,3 cm) kan bruges med geler i mellemstørrelse eller to geler i ministørrelse eller E-PAGE 48 eller 96 geler.
Nitrocellulose membran
Nitrocellulosemembranen (0,2-μ m porestørrelse) i denne stak er sammensat af 100 % ren nitrocellulose for at give overførsel af høj kvalitet. Membranen er kompatibel med almindeligt anvendte detektionsmetoder såsom farvning, immundetektion, fluorescens og radiomærkning. Proteinerne binder sig til membranen på grund af hydrofobe og elektrostatiske interaktioner. Proteinbindingskapaciteten er 209μ g/ cm2 .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 13.5 cm
Bredde (metrisk) 8 cm
Mængde 10 stakke
Format Overførselsstak
Materiale Nitrocellulose
Porestørrelse 0,2μ m
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Dimensioner (LxB) 13.5 x 8 cm
Produktlinje iBlot
Tilstrækkelig til 10 klatter
Grønne funktioner Mindre spild, ansvarligt emballeret, forlænget levetid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • X10 iBlot® 2 Transfer Stacks, nitrocellulose
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Ethylene glycol