Få mere at vide
Invitrogen™ iBlot™ 2 Transfer Stacks, nitrocellulose, almindelig størrelse
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
iBlot 2 Transfer Stacks bruges til at overføre proteiner ved hjælp af iBlot 2 Gel Transfer Device. De er forbrugsstakke med en integreret nitrocellulose-transfermembran til tørblotting af proteiner. Hver iBlot 2 Transfer Stack indeholder en kobberbelagt elektrode og passende katode- og akodebuffere i gelmatricen for at muliggøre hurtig og pålidelig overførsel af proteiner. Denne regelmæssige størrelse stack (13 x 8,3 cm) kan bruges med midi-størrelse gels eller to mini-størrelse gels eller E-PAGE 48 eller 96 gels.
Nitrocellulosemembran
Nitrocellulosemembranen (0,2 μm porestørrelse) i denne stak består af 100% ren nitrocellulose for at sikre overførsel af høj kvalitet. Membranen er kompatibel med almindeligt anvendte detektionsmetoder såsom farvning, immundetektion, fluorescens og radiomærkning. Proteinerne binder til membranen på grund af hydrofobe og elektrostatiske interaktioner. Proteinbindingskapaciteten er 209 μg/cm².
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 3 x 10 stakke |
| Format | Overførselsstakk |
| Materiale | Nitrocellulose |
| Porestørrelse | 0,2 μm |
| Indhold og opbevaring | Opbevares ved stuetemperatur. |
| Dimensioner (LxB) | 13.5 x 8 cm |
| Produktlinje | iBlot |
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.