Få mere at vide
Invitrogen™ iBlot™ 2 overførselsstabler, nitrocellulose, mini
Artikelnummer. 15239296 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 stakke
3 x 10 stakke
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15239296 10 stakke Pakke med 10
17156458 3 x 10 stakke -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15239296 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. IB23002
Black Friday starter her
Brug rabatkode 27984
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
iBlot 2 Transfer Stacks bruges til at overføre proteiner ved hjælp af iBlot 2 Geloverførselsenhed. De er forbrugsstable med en integreret nitrocellulose-overførselsmembran til tør blotting af proteiner.
iBlot 2 Transfer Stacks bruges til at overføre proteiner ved hjælp af iBlot 2 Gel Transfer Device. De er forbrugsstakke med en integreret nitrocellulose-transfermembran til tør blotting af proteiner. Hver iBlot 2 Transfer Stack indeholder en kobberbelagt elektrode og passende katode- og anodebuffere i gelmatricen for at muliggøre hurtig og pålidelig overførsel af proteiner. Denne mini-størrelse stack (8 x 8 cm) kan bruges med én mini-størrelse gel.
Nitrocellulosemembran
Nitrocellulosemembranen (0,2 μm porestørrelse) i denne stak består af 100% ren nitrocellulose for at sikre overførsel af høj kvalitet. Membranen er kompatibel med almindeligt anvendte detektionsmetoder såsom farvning, immundetektion, fluorescens og radiomærkning. Proteinerne binder til membranen på grund af hydrofobe og elektrostatiske interaktioner. Proteinbindingskapaciteten er 209 μg/cm².
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Længde (metrisk) 8 cm
Bredde (metrisk) 8 cm
Mængde 10 stakke
Format Overførselsstak
Materiale Nitrocellulose
Porestørrelse 0,2μ m
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Dimensioner (LxB) 8 x 8 cm
Produktlinje iBlot
Tilstrækkelig til 10 klatter
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.