Få mere at vide
Invitrogen™ iBlot™ 2 Elektrodeudskiftningssæt
Artikelnummer. 15411144
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15411144 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 15411144 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. IB28001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    406.00 DKK
    324.80 DKK / 1 sæt
    Spare 81.20 DKK
    20% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Indeholder
To elektriske kontakter, to skruer og en rund kofanger til iBlot 2 Geloverførselsenhed
Til brug med iBlot 2 Geloverførselsenhed
Proteiner, ekspression, isolering og analyse, Western blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder 2 elektriske kontakter, 2 skruer og 1 gummikofanger. Opbevares ved stuetemperatur.
Til brug med (udstyr) iBlot 2
Gel kompatibilitet Bolt™ Bis-Tris Plus Gel, E-PAGE™ Gel, Novex™ Midi Gel, NuPAGE™ Gel, Novex™ Mini Gel
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF, Nylon
Overførselsmåde Dry
Produktlinje iBlot
Type Elektrodeudskiftningssæt
Mængde 1 sæt
Løbende dimension Vandret