Få mere at vide
Invitrogen™ iBind™ Western enhed
Artikelnummer. p-4919166
Inkluderer:
1 enhed
4 enheder
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15120839
Brand: Invitrogen™ SLF1000
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
En automatiseret Western-behandlingsenhed, der udfører hvert trin fra blokering til vask til antistofinkubationer via sekventiel lateral flow
Sequential lateral flow (SLF) tillader rettidig frigivelse og strømning af opløsninger og antistoffer til membranen uden behov for en ekstern strømkilde. Hver løsning frigives fra iBind anordning brønde til en iBind Kort via SLF; løsningerne er så slemme mod stakområdet af kortet. Kortets glasfibermatrix muliggør homogen og ensartet strømning af opløsningerne til membranen, hvilket øger antigen-antistof-interaktionen.
  • Enkel, automatiseret løsning
  • Ingen ekstern strømkilde
  • Overlegen reproducerbarhed i forhold til traditionelle manuelle metoder
  • Bedre antigen antistof —interaktion løsninger flyder mellem iBind Kort og membran for maksimal interaktion mellem protein og antistof
  • Minimerer praktisk tid
  • Meget reproducerbar og kompatibel med alle vestlige protokoller
  • Opsætningstiden er hurtigt —klar til detektionstrinnet inden for 2,5 timer.
  • Udfør detektion med det samme, eller vent til næste dag uden at påvirke ydeevnen
  • Arbejder udelukkende med iBind Kort og iBind Solution Kit (tilgængelig separat) til behandling af en minimembran til immundetektion
  • Giver automatiseret bekvemmelighed og overlegen reproducerbarhed i forhold til traditionelle manuelle metoder
Proteiner, ekspression, isolering og analyse, Western blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Volumen 1 Mini Blot
Detektionsmetode Fluorescens, Kemiluminescens, Chromogenic
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje iBind
Køretid ∼2,5 timer.
Gennemløb 1 Mini Blot
Type Western-enhed
Inkluderer 1 enhed
Mængde 1 enhed
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • iBind Western Device
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P314-Søg lægehjælp ved ubehag.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: formamide