Få mere at vide
Invitrogen™ iBind™ Western enhed
Artikelnummer. 15180839
Skift visning
Inkluderer:
1 enhed
4 enheder
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
15180839 4 enheder Pakke med 4
15120839 1 enhed Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15180839 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. SLF10004PK
 Begrænset vare
På lager
En automatiseret Western-behandlingsenhed, der udfører hvert trin fra blokering til vask til antistofinkubationer via sekventiel lateral flow
Sequential lateral flow (SLF) tillader rettidig frigivelse og strømning af opløsninger og antistoffer til membranen uden behov for en ekstern strømkilde. Hver løsning frigives fra iBind anordning brønde til en iBind Kort via SLF; løsningerne er så slemme mod stakområdet af kortet. Kortets glasfibermatrix muliggør homogen og ensartet strømning af opløsningerne til membranen, hvilket øger antigen-antistof-interaktionen.
  • Enkel, automatiseret løsning
  • Ingen ekstern strømkilde
  • Overlegen reproducerbarhed i forhold til traditionelle manuelle metoder
  • Bedre antigen antistof —interaktion løsninger flyder mellem iBind Kort og membran for maksimal interaktion mellem protein og antistof
  • Minimerer praktisk tid
  • Meget reproducerbar og kompatibel med alle vestlige protokoller
  • Opsætningstiden er hurtigt —klar til detektionstrinnet inden for 2,5 timer.
  • Udfør detektion med det samme, eller vent til næste dag uden at påvirke ydeevnen
  • Arbejder udelukkende med iBind Kort og iBind Solution Kit (tilgængelig separat) til behandling af en minimembran til immundetektion
  • Giver automatiseret bekvemmelighed og overlegen reproducerbarhed i forhold til traditionelle manuelle metoder
Proteiner, ekspression, isolering og analyse, Western blotting
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Opbevares ved stuetemperatur.
Volumen 1 Mini Blot
Detektionsmetode Fluorescens, kemiluminescens, kromogenisk
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje iBind
Køretid ∼2,5 timer.
Gennemløb 1 mini-blot
Type Western-enhed
Inkluderer 4 enheder
Mængde 4 enheder