Få mere at vide
Invitrogen™ iBind™ Løsningssæt
Beskrivelse
Indeholder
Sættet indeholder tilstrækkelig opløsning til 40 minimembranreaktioner.
Kræver
iBind Western enhed
Det automatiserede iBind Western Device udfører hvert trin i den vestlige behandlingsarbejdsgang fra blokering til vask til antistofinkubationer. De iBind opløsninger fungerer som blokerings-, vaske- og fortyndingsopløsninger i iBind immundetektionsproces og er blevet optimeret til ideel viskositet. Hver løsning frigives fra iBind anordning brønde til iBind Kort gennem sekventiel lateral flow (SLF); løsningerne er så slemme mod stakområdet af kortet. Kortets glasfibermatrix muliggør homogen og ensartet strømning af opløsningerne til membranen, hvilket øger antigen-antistof-interaktionen.
- Optimerede løsninger med ideel viskositet til blokering, vask og antistoffortynding
- Lang holdbarhed —butik iBind Solutions Kit i 12 måneder ved 4 °C
- Bedre antigen-antistof-—interaktionsopløsninger flyder mellem iBind Kort og membran for maksimal interaktion mellem protein og antistof
- Bringer automatisering og enkelhed til den vestlige protokol
Proteiner, ekspression, isolering og analyse, Western blotting
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | • iBind 5X buffer (240 ml) • iBind 100X additiv (8 x 1,5 ml) Opbevares ved 2 –8 °C. |
| Detektionsmetode | Kolorimetrisk, kromogen, kemiluminiscens |
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
| Til brug med (udstyr) | iBind Western enhed |
| Membrankompatibilitet | Nitrocellulose, PVDF |
| Produktlinje | iBind |
| Gennemløb | 1 midi-blot, 6 lodret skårne strip-blots, 2 mini blots/kort |
| Type | Løsningssæt |
| Inkluderer | iBind 5X buffer (240 ml); iBind 100X additiv (8 x 1,5 ml) |
| Antal reaktioner | 10 mini membranreaktioner |
| Vis mere |