Få mere at vide
Invitrogen™ iBind™ Flex Western Starter Kit, fluorescerende detektion
Artikelnummer. 17089843
Skift visning
Mængde:
1 sæt
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. Mængde unitSize
17089843 1 sæt 1 sæt
1 options
Artikelnummer. 17089843 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. SLF2002S
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
De iBind Flex Western Starter Kit til fluorescerende detektion inkluderer en iBind Flex Western-enhed, iBind Flex-kort og et iBind Flex Fluorescent Detection (FD) Solution Kit.
De iBind Flex Western Device er en lille bænk-enhed, der automatiserer western blot-behandling (immunodetektion). Det påfører mekanisk tryk på en iBind Flex-kort til at generere sekventielt lateralt flow (SLF) af immundetektionsopløsninger til blokerings-, antistofbindings- og vasketrinene. Glasfibermatrixen af iBind Flex Card giver mulighed for homogent og ensartet flow af opløsningerne over membranen, hvilket øger antigen-antistof-interaktionen.
De iBind Flex Western Device gør det muligt at forberede og indlæse alle løsninger i enheden ved starten af proceduren; alle efterfølgende trin fortsætter automatisk gennem SLF handling, ingen —elektricitet eller batterier påkrævet. Blots er klar til de sidste detektionstrin om cirka 2,5 timer.
De iBind Flex Western Device inkluderer tre brugerudskiftelige brøndindlæg til at behandle op til en midi-blot, to mini-blots eller seks lodret udskårne strimmelblotter, når de bruges sammen med iBind Flex-kort og iBind Flex Solution Kit eller iBind Flex Fluorescent Detection (FD) Solution Kit til at behandle en mini-blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 1 iBind Flex Western-enhed, 10 iBind Flex-kort (opbevares ved stuetemperatur), 1 iBind Flex Fluorescent Detection (FD) Solution Kit (opbevares ved 2 til 8 °C)
Volumen 1 Midi-klatter, 6 lodret udskårne strimmelklatter, 2 miniklatter
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (applikation) Western Blot
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje iBind
Køretid ∼2,5 timer.
Gennemløb 1 Midi-klatter, 6 lodret udskårne strimmelklatter, 2 miniklatter
Type Startsæt
Mængde 1 sæt