Få mere at vide
Invitrogen™ iBind™ Flex Solution Kit
Artikelnummer. 15901907
Skift visning
Mængde:
1 sæt
4 sæt
Produkttype:
Flex Solution Kit
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produkttype Pakningsstørrelse
15901907 4 sæt Flex Solution Kit Pakke med 4
15357248 1 sæt Flex Solution Kit 1 sæt
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15901907 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. SLF2020X4
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Detektionskit til brug med iBind™ Flex Western System
•Optimerede løsninger med ideel viskositet til blokering, vask og antistoffortynding
• Lang holdbarhed —butik iBind Flex Solution Kit i 12 måneder ved °4
•C. Bedre antigen-antistof-interaktionsopløsninger —flyder mellem iBind Flex kort og membran for maksimal interaktion mellem protein og antistof
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Flex Solution Kit
Indhold og opbevaring iBind Flex 5X buffer (400 ml)
iBind Flex 100X additiv (12 x 1,7 ml)
Opbevares ved 2 –8 °C.
Til brug med (udstyr) iBind Flex Western-enhed
Antal reaktioner 10 midi blots eller 20 mini blots
Forsendelsestilstand Kvalificeret til Ambient eller Wet Ice
Detektionsmetode Kolorimetrisk, kromogent, kemiluminescens
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje iBind
Mængde 4 sæt
Til brug med (applikation) Western Blotting