Få mere at vide
Invitrogen™ iBind™ Flex Solution Kit
Artikelnummer. 15357248
Skift visning
Mængde:
1 sæt
4 sæt
Produkttype:
Flex Solution Kit
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Pakke med 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Produkttype Pakningsstørrelse
15357248 1 sæt Flex Solution Kit 1 sæt
15901907 4 sæt Flex Solution Kit Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15357248 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. SLF2020
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Detektionskit til brug med iBind™ Flex Western System
iBind™ Flex Solution er en proprietær formulering, der er kompatibel med nedstrøms fluorescensdetektion/kemiluminescensdetektion. Den fungerer som en kombineret blokerings-, vaske- og antistoffortyndingsopløsning til at behandle op til et midi-blot, to mini-blots eller seks vertikalt skåret strimmelblots, når det bruges sammen med iBind™ Flex Western Device og iBind™ Flex kort.
Hvert kit indeholder reagenser tilstrækkeligt til 10 midi blots eller 20 mini blots
Fluorescent Detection (FD) Solution (Indhold)
  • iBind Flex FD 5X buffer
  • iBind Flex 100X Additiv
  • iBind Flex FD 10% SDS
Kemiluminescerende opløsning (indhold)
  • iBind Flex 5X buffer
  • iBind Flex 100X Additiv
Opbevares på 2° til 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Flex Solution Kit
Indhold og opbevaring • iBind Flex 5X buffer
• iBind Flex 100X Additiv
Opbevares ved 2 –8 °C.
Til brug med (udstyr) iBind Flex Western-enhed
Sættets indhold iBind™ Flex 5X buffer, iBind™ Flex 100X additiv
Antal reaktioner 10 midi blots eller 20 mini blots
Forsendelsestilstand Godkendt til forsendelse ved stuetemperatur eller på våd is
Detektionsmetode Kolorimetrisk, kromogent, kemiluminescens
Membrankompatibilitet Nitrocellulose, PVDF
Produktlinje iBind
Mængde 1 sæt
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Flex Solution Kit
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone